Läs mer
Thermo Scientific™ Thermo Scientific TSU Serie av underdiskkylskåp
Produktkod. 30286164 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Dörr stil:
Glas
Solid
Pluggtyp:
Europa
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Dörr stil Pluggtyp
30286164 Glas Europa
30286162 Solid Europa
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30286164 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TSU405GV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42035.00 SEK
    33821.72 SEK / Paket med 1
    Save 8213.28 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific TSU Series Undercounter Laboratory Refrigerators erbjuder ett attraktivt kylförvaringsalternativ för en mängd olika laboratorier. Med ett komplett utbud av larm, visktyst funktion och NSF 456-certifierad prestanda TSU är serien särskilt utformad för laboratoriemiljöer.
  • Fjärralarmkontakter
  • NSF 456-certifierad
  • Visktyst-operation
  • ENERGYStar-certifierad
  • Gröna köldmedier stödjer globala initiativ för minskning av växthusgasutsläpp
  • Höjd/låg temperatur, dörr på glänt och larm för strömavbrott
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 4,5 kubikfot.
Kapacitet (metrisk) 127 L
Temperaturområde 2 °C till 8 °C
Dörr stil Glas
Antal dörrar 1
Hyllor 2 Justerbar
Skåpsmaterial Målat stål
Exteriör finish Målat stål
Certifikat och efterlevnad CE, NÅ, RoHS
Stil Underbänk
Hjul Tillval
Avfrosta Automatisk
Övervakningsalternativ Larm, fjärrstyrda larmkontakter
Kompressor Tvångsluft
Mått (DxBxH) Exteriör 25,6 x 20,5 x 32,7 tum (650 x 520 x 830 mm)
Mått (D x B x H) Inredning 20,3 x 17,3 x 22 tum (516 x 440 x 560 mm)
Pluggtyp Europa
Spänning 230 V
Elektriska krav 230 V, 50 Hz