Läs mer
Thermo Scientific™ TSX serie High-Performance -°20 C manuella avfrostningsfrysar
BIOPHARMA
Product Code. 15658416 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Pluggtyp:
CEE 7/7
Storbritannien/Irland eller EU (CEE 7/7)
Elektriska krav:
208–230 V, 50 Hz
Mått (D x B x H) Inredning:
28,5 x 24 x 58 tum (72,3 x 61 x 147,3 cm)
28,5 x 30,0 x 58,0 tum (72,3 x 76,2 x 147,3 cm)
Unit Size:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Pluggtyp Elektriska krav Mått (D x B x H) Inredning Unit Size
15658416 CEE 7/7 208–230 V, 50 Hz 28,5 x 24 x 58 tum (72,3 x 61 x 147,3 cm) Varje
16337191 Storbritannien/Irland eller EU (CEE 7/7) 208–230 V, 50 Hz 28,5 x 30,0 x 58,0 tum (72,3 x 76,2 x 147,3 cm) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Product Code. 15658416 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. TSX2320FV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98903.45 SEK
    70258.35 SEK / Paket med 1
    Save 28645.10 SEK
    28% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Thermo Scientific™ TSX-seriens högpresterande -°20 C manuella avfrostningsfrysar erbjuder ett hållbart val för klinisk och laboratorieoratorieförvaring
Thermo Scientific™ TSX-seriens högpresterande -20 °C manuella avfrostningsfrysar är designade för applikationer där till och med en lätt periodisk uppvärmning av spolen under automatisk avfrostning inte kan tolereras. Designen stöder provskydd och hållbarhetsmål för lagring av enzymer, reagenser, läkemedel, vacciner, biologiska och andra vanligt använda laboratorieoratorie- och kliniska material. Seriens V-drivningsteknik är designad för att ge temperaturlikformighet som ständigt anpassar sig till användarmönster, vilket ger betydande energibesparingar utan att kompromissa med skyddet.
TSX-serien levererar den prestanda och kvalitet du behöver, förutom det låga ljudet, låga energinivån och den exceptionella användarupplevelsen du förtjänar.
  • Viskande tyst med en ljudnivå på 52 dBA, vilket gör att slutanvändare kan arbeta vid sidan av kylskåpet utan distraktion
  • Unik V-drivningsteknik är designad för att upptäcka användarmönster som dörröppningar när högre kompressorhastighet behövs och perioder av stabilitet där kompressorn går med lägre hastighet, vilket sparar energi utan att kompromissa med skyddet
  • Upp till 50 % mindre energiförbrukning än konventionella köldmediemodeller*
  • Naturliga, R290-kylmedel, vilket gör TSX serien kompatibel med USA:s miljöskyddsmyndighets policy (SNAP)
  • Tillverkad i en prisbelönt, noll-avfall till deponi
  • Temperaturområde -35° till -15 °C, fabriksbörvärde vid -20 °C
  • Lägre VVS-kostnader som ett resultat av mindre värmeutsläpp till miljön
  • Enkel att använda mikroprocessorstyrning med börvärdessäkerhet och larm
  • Kompatibel med trådlösa övervakningssystem och fjärrlarmkontakter
  • Standarddörrlås ger komfort och trygghet
  • Ergonomiskt dörrhandtag
  • Sjökortsskrivare finns som tillval
  • Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Högpresterande frys
Kapacitet (engelska) 23 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 650 L
Temperaturområde -25 °C till -15 °C
Temperatur (börvärde) -25 °C till -15 °C (-20 °C)
Dörr stil Solid
Antal dörrar 1
Hyllor 4
Certifikat och efterlevnad UL, cUL, CE
Stil Upprätt
Visa Mikroprocessor
Produktlinje TSX-serien
Garanti Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
Avfrosta Manuell
Mått (D x B x H) Inredning 28,5 x 24 x 58 tum (72,3 x 61 x 147,3 cm)
Mått (L x B x H) Exteriör 37,5 x 28 x 78,6 tum (95,3 x 71,1 x 199,6 cm)
Djup (engelska) Exteriör 37,5 tum
Depth (engelska) Interiör 28,5 tum
Djup (metrisk) Exteriör 95.3 cm
Djup (metrisk) interiör 72.3 cm
Höjd (engelska) Exteriör 78,6 tum
Höjd (engelska) Interiör 58 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 199.6 cm
Höjd (metrisk) interiör 147.3 cm
Bredd (engelska) Exteriör 71,7 cm
Bredd (engelska) Interiör 24 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 71.1 cm
Bredd (metrisk) Interiör 61 cm
Övervakningsalternativ Trådlös
Chart Recorder Valfritt
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue-kompatibel
Amperage 16 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 230 V
Elektriska krav 208–230 V, 50 Hz
Frekvens 50 Hz
Kompressor V-drivning
Kylmedel R290
Fraktvikt (engelska) 421 lb.
Fraktvikt (metrisk) 191 kg
Vikt (engelska) 367 lb.
Vikt (metrisk) 166 kg
Rackkapacitet 4
Show More Show Less
*Data på fil. Baserat på jämförelser mellan TSX-serien och tidigare generationens Thermo Scientific-modeller.