Läs mer
Thermo Scientific™ TSX serie högpresterande laboratoriumkylskåp
BIOPHARMA
Produktkod. 15618416 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (engelska):
11.5 cu. ft.
23 cu. ft.
29.2 cu. ft.
45.8 cu. ft.
51,1 cu. ft.
51.1 cu. ft.
Dörr stil:
Double Glass
Double Solid
Dubbel Solid
Glas
Glass
Sliding Glass
Solid
Pluggtyp:
CEE 7/7
NEMA 6-15
Elektriska krav:
208–230 V, 50 Hz
208–230 V, 50/60 Hz
208–230 V, 60 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (engelska) Dörr stil Pluggtyp Elektriska krav unitSize
15618416 23 cu. ft. Glas CEE 7/7 208–230 V, 50/60 Hz Varje
15993610 45.8 cu. ft. Sliding Glass CEE 7/7 208–230 V, 50 Hz Varje
15913620 51.1 cu. ft. Double Glass CEE 7/7 208–230 V, 50 Hz Varje
17269009 51.1 cu. ft. Double Solid NEMA 6-15 208–230 V, 60 Hz -
15933620 51,1 cu. ft. Dubbel Solid CEE 7/7 208–230 V, 50 Hz Varje
16317181 11.5 cu. ft. Glass CEE 7/7 208–230 V, 50 Hz Varje
16337181 11.5 cu. ft. Solid CEE 7/7 208–230 V, 50 Hz -
16397181 29.2 cu. ft. Glass CEE 7/7 208–230 V, 50 Hz -
16317191 29.2 cu. ft. Solid CEE 7/7 208–230 V, 50 Hz Varje
15638416 23 cu. ft. Solid CEE 7/7 208–230 V, 50/60 Hz Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15618416 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TSX2305GV
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Innovativa kyllösningar för vård- och forskningsbehov.
Thermo Scientific™ TSX Serie-högpresterande laboratoriekylskåp är designade med funktioner som stödjer provskydd och hållbarhetsmål för lagring av medier, reagenser, kemoterapi, läkemedel och annan medicinsk och laboratorieklassad lagring som kräver 3° till 7 °C. Seriens V-drivningsteknik är designad för att ge temperaturlikformighet som ständigt anpassar sig till användarmönster, vilket ger betydande energibesparingar utan att kompromissa med skyddet.
Med över 450W reservkylkapacitet har serien TSX kraften att skydda din produkt mot temperatursvängningar till följd av frekvent och långvarig dörröppning, stora produktlaster och andra aktiviteter som introducerar hjärta i skåpet.
TSX Series levererar den prestanda och kvalitet du behöver, utöver det låga ljud, låga energi och exceptionella användarupplevelse du förtjänar.
Drivkraften för provets integritet och säkerhet
  • Utformad för att säkert lagra media, reagenser, kemoterapi, läkemedel och andra medicinska och laboratorieprodukter som kräver ett temperaturområde på 3 °C till 7 °C
  • Unik V-drivningsteknik är designad för att upptäcka användarmönster som dörröppningar när högre kompressorhastighet behövs och perioder av stabilitet där kompressorn går med lägre hastighet, vilket sparar energi utan att kompromissa med skyddet
  • Lättanvänd mikroprocessorstyrning med innerbelysning, börvärdessäkerhet och larm
  • Standarddörrlås ger komfort och trygghet
Möjliggör efterlevnad
  • Testat till GMP renrumsklass A / ISO 5 & 6 (ISO EN 14644-1) med lättstädda ytor som stöder USP <797 > och <800 > farliga läkemedelsblandningar och andra renrumsmiljöer
  • Testad och certifierad för att överensstämma med design- och säkerhetsstandarderna i UL 471, 61010 och CE-direktiv 2011/65/EU och 2015/863
Designad för en ergonomisk och bekväm upplevelse
  • Ergonomiskt utformat dörrhandtag med mjukt grepp
  • Regulatorn är vinklusivead för att förhindra nackbelastning
  • Bekväm, lätt att rengöra och justerbara epoxibelagda hel- och halvhyllor
  • Viskande tyst med en ljudnivå på 52 dBA, vilket gör att slutanvändare kan arbeta vid sidan av kylskåpet utan distraktion
  • Ljus, LED-interiörbelysning
  • Självstängande flerglas- eller massiva dörrar med 90-stopp° för att underlätta lagerlaster
Verifierad hållbarhet
  • US EPA ENERGY STAR Certifierad med upp till 40 % lägre energianvändning än konventionella köldmediemodeller*
  • ACT Environmental Impact Factor Label Certified, som ger tredjepartsverifiering av produktens, dess verksamhet och dess slutskede. * *
  • Naturliga R290-kylmedel och vattenblåst skum gör TSX serien kompatibel med EU:s F-gasregler, USA. Environmental Protection Agencys policy för betydande nya alternativ (SNAP) och andra globala miljöregleringar.
  • Tillverkad i en prisbelönt, noll-avfall till deponi
Redo för anslutning och övervakning
  • Thermo Scientific™ DeviceLink™ Koppla upp dig klart, vilket gör att du får en uppkopplad upplevelse med din enhet så att du alltid—och var som helst— känner till säkerheten för dina prover och prestandan hos ditt kylskåp eller frys.
  • Kompatibel med trådlösa övervakningssystem och fjärrlarmkontakter inklusive våra Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Pro trådlösa övervakningssystem
Gör den till din egen
  • Alternativ dörrsvängkonfiguration och dörrtyper
  • Extra och alternativa trådkorgar, hyllor och lådor
  • Fristående eller fabriksinstallerade sjökortsskrivare
  • Invändig finish i rostfritt stål
  • E-lock adaptersatser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning TSX-serien högpresterande kylskåp, glasdörr
Typ Högpresterande kylskåp
Kapacitet (engelska) 23 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 650 L
Temperatur (börvärde) 3° -7 °C (5 °C)
Kylmedel R290
Dörr stil Glas
Antal dörrar 1
Hyllor 4
Certifikat och efterlevnad UL, cUL, CE, UL
Visa Mikroprocessor
Produktlinje TSX-serien
Avfrosta Automatisk
Övervakningsalternativ Larm, inspelare
Chart Recorder Valfritt
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue-kompatibel
Mått (D x B x H) Inredning 28,5 x 24 x 58 tum (72,3 x 61 x 147,3 cm)
Mått (L x B x H) Exteriör 37,8 x 28 x 78,6 tum (96,2 x 71,1 x 199,6 cm)
Djup (engelska) Exteriör 37,8 tum
Depth (engelska) Interiör 28,5 tum
Djup (metrisk) Exteriör 96.2 cm
Djup (metrisk) interiör 72.3 cm
Höjd (engelska) Exteriör 78,6 tum
Höjd (engelska) Interiör 58 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 199.6 cm
Höjd (metrisk) interiör 147.3 cm
Bredd (engelska) Exteriör 71,7 cm
Bredd (engelska) Interiör 24 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 71.1 cm
Bredd (metrisk) Interiör 61 cm
Amperage 16 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 230 V
Elektriska krav 208–230 V, 50/60 Hz
Frekvens 50 Hz
Gröna funktioner Energieffektiv
Fraktvikt (engelska) 429 lb.
Fraktvikt (metrisk) 195 kg
Vikt (engelska) 364 lb.
Vikt (metrisk) 165 kg
Visa mer Visa mindre
*Data på fil. Baserat på jämförelser mellan TSX-serien och tidigare generationens Thermo Scientific-modeller.