Läs mer
Thermo Scientific™ TSX serie högpresterande laboratoriumkylskåp
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning
Thermo Scientific™ TSX Serie-högpresterande laboratoriekylskåp är designade med funktioner som stödjer provskydd och hållbarhetsmål för lagring av medier, reagenser, kemoterapi, läkemedel och annan medicinsk och laboratorieklassad lagring som kräver 3° till 7 °C. Seriens V-drivningsteknik är designad för att ge temperaturlikformighet som ständigt anpassar sig till användarmönster, vilket ger betydande energibesparingar utan att kompromissa med skyddet.
Med över 450W reservkylkapacitet har serien TSX kraften att skydda din produkt mot temperatursvängningar till följd av frekvent och långvarig dörröppning, stora produktlaster och andra aktiviteter som introducerar hjärta i skåpet.
TSX Series levererar den prestanda och kvalitet du behöver, utöver det låga ljud, låga energi och exceptionella användarupplevelse du förtjänar.
Drivkraften för provets integritet och säkerhet
- Utformad för att säkert lagra media, reagenser, kemoterapi, läkemedel och andra medicinska och laboratorieprodukter som kräver ett temperaturområde på 3 °C till 7 °C
- Unik V-drivningsteknik är designad för att upptäcka användarmönster som dörröppningar när högre kompressorhastighet behövs och perioder av stabilitet där kompressorn går med lägre hastighet, vilket sparar energi utan att kompromissa med skyddet
- Lättanvänd mikroprocessorstyrning med innerbelysning, börvärdessäkerhet och larm
- Standarddörrlås ger komfort och trygghet
Möjliggör efterlevnad
- Testat till GMP renrumsklass A / ISO 5 & 6 (ISO EN 14644-1) med lättstädda ytor som stöder USP <797 > och <800 > farliga läkemedelsblandningar och andra renrumsmiljöer
- Testad och certifierad för att överensstämma med design- och säkerhetsstandarderna i UL 471, 61010 och CE-direktiv 2011/65/EU och 2015/863
Designad för en ergonomisk och bekväm upplevelse
- Ergonomiskt utformat dörrhandtag med mjukt grepp
- Regulatorn är vinklusivead för att förhindra nackbelastning
- Bekväm, lätt att rengöra och justerbara epoxibelagda hel- och halvhyllor
- Viskande tyst med en ljudnivå på 52 dBA, vilket gör att slutanvändare kan arbeta vid sidan av kylskåpet utan distraktion
- Ljus, LED-interiörbelysning
- Självstängande flerglas- eller massiva dörrar med 90-stopp° för att underlätta lagerlaster
Verifierad hållbarhet
- US EPA ENERGY STAR Certifierad med upp till 40 % lägre energianvändning än konventionella köldmediemodeller*
- ACT Environmental Impact Factor Label Certified, som ger tredjepartsverifiering av produktens, dess verksamhet och dess slutskede. * *
- Naturliga R290-kylmedel och vattenblåst skum gör TSX serien kompatibel med EU:s F-gasregler, USA. Environmental Protection Agencys policy för betydande nya alternativ (SNAP) och andra globala miljöregleringar.
- Tillverkad i en prisbelönt, noll-avfall till deponi
Redo för anslutning och övervakning
- Thermo Scientific™ DeviceLink™ Koppla upp dig klart, vilket gör att du får en uppkopplad upplevelse med din enhet så att du alltid—och var som helst— känner till säkerheten för dina prover och prestandan hos ditt kylskåp eller frys.
- Kompatibel med trådlösa övervakningssystem och fjärrlarmkontakter inklusive våra Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Pro trådlösa övervakningssystem
Gör den till din egen
- Alternativ dörrsvängkonfiguration och dörrtyper
- Extra och alternativa trådkorgar, hyllor och lådor
- Fristående eller fabriksinstallerade sjökortsskrivare
- Invändig finish i rostfritt stål
- E-lock adaptersatser
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Högpresterande kylskåp |
| Kapacitet (engelska) | 51,1 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 1447 L |
| Temperaturområde | 3 °C till 7 °C |
| Temperatur (börvärde) | 3° -7 °C (5 °C) |
| Kylmedel | R290 |
| Dörr stil | Dubbelt glas |
| Antal dörrar | 2 |
| Hyllor | 8 |
| Skåpsmaterial | Kallvalsat stål |
| Visa mer |
*Data på fil. Baserat på jämförelser mellan TSX-serien och tidigare generationens Thermo Scientific-modeller.