Läs mer
Thermo Scientific™ TSX serie högpresterande laboratoriumkylskåp
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning
Thermo Scientific™ TSX Serie-högpresterande laboratoriekylskåp är designade med funktioner som stödjer provskydd och hållbarhetsmål för lagring av medier, reagenser, kemoterapi, läkemedel och annan medicinsk och laboratorieklassad lagring som kräver 3° till 7 °C. Seriens V-drivningsteknik är designad för att ge temperaturlikformighet som ständigt anpassar sig till användarmönster, vilket ger betydande energibesparingar utan att kompromissa med skyddet.
Med över 450W reservkylkapacitet har serien TSX kraften att skydda din produkt mot temperatursvängningar till följd av frekvent och långvarig dörröppning, stora produktlaster och andra aktiviteter som introducerar hjärta i skåpet.
TSX Series levererar den prestanda och kvalitet du behöver, utöver det låga ljud, låga energi och exceptionella användarupplevelse du förtjänar.
- Utformad för att säkert lagra medicinska produkter och laboratorieoratorieprodukter, inklusive vacciner, läkemedel, media och reagens som kräver ett temperaturområde på 2°C till 8°C
- Viskande tyst med en ljudnivå på 52 dBA, vilket gör att slutanvändare kan arbeta vid sidan av kylskåpet utan distraktion
- Unik V-drivningsteknik är designad för att upptäcka användarmönster som dörröppningar när högre kompressorhastighet behövs och perioder av stabilitet där kompressorn går med lägre hastighet, vilket sparar energi utan att kompromissa med skyddet
- Upp till 40 % mindre energiförbrukning än konventionella köldmediemodeller*
- Naturliga R290-köldmedier och vattenblåst skum gör TSX-serien kompatibel med USA Environmental Protection ’Agencys betydande nya alternativa policy (SNAP)
- Tillverkad i en prisbelönt, noll-avfall till deponi
- Drifttemperaturintervall på 2°till 8°C, fabriksbörvärde vid 5°C
- Val av glas eller massiva dörrmodeller
- Lägre VVS-kostnader som ett resultat av mindre värmeutsläpp till miljön*
- Lättanvänd mikroprocessorstyrning med innerbelysning, börvärdessäkerhet och larm
- Kompatibel med trådlösa övervakningssystem och fjärrlarmkontakter
- Standarddörrlås ger komfort och trygghet
- Ergonomiskt dörrhandtag
- Sjökortsskrivare finns som tillval
- Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
Trådlös övervakningslösning
Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™ , vår lättinstallerade lösning, fungerar med Thermo Fisher Cloud för att övervaka förhållandena inuti dina TSX-seriens laboratorieoratoriekylskåp och frysar.
DeviceLink HUB™ ansluter användare till sin utrustning, så att de kan ta emot kritisk laboratoriumutrustningsdata och utrustningsaviseringar på sina mobila och webbapplikationer:
- Visningstemperatur
- Omgivningstemperatur
- Larm och varningsmeddelande
DeviceLink HUB™ är tillgänglig i följande regioner:
- USA och Kanada
- 28 medlemmar i Europeiska unionen
- Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | High-Performance Refrigerator |
| Kapacitet (engelska) | 11.5 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 326 L |
| Temperatur (börvärde) | 3°-7°C (5°C) |
| Kylmedel | R290 |
| Dörr stil | Glass |
| Antal dörrar | 1 |
| Hyllor | 4 |
| Certifikat och efterlevnad | UL, cUL, CE |
| Visa | Microprocessor |
| Visa mer |
*Data på fil. Baserat på jämförelser mellan TSX-serien och tidigare generationens Thermo Scientific-modeller.