Läs mer
Thermo Scientific™ TSX serie högpresterande laboratoriumkylskåp
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 16317191 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (engelska):
11.5 cu. ft.
23 cu. ft.
29.2 cu. ft.
45.8 cu. ft.
51.1 cu. ft.
Dörr stil:
Double Glass
Double Solid
Glass
Sliding Glass
Solid
Pluggtyp:
CEE 7/7
NEMA 6-15
Elektriska krav:
208–230 V, 50 Hz
208–230 V, 50/60 Hz
208–230 V, 60 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 16317191
Brand: Thermo Scientific™ TSX3005SV
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Innovativa kyllösningar för vård- och forskningsbehov.
Thermo Scientific™ TSX-seriens högpresterande laboratoriumkylskåp är designade med funktioner som stöder provskydd och hållbarhetsmål för lagring av media, reagenser, kemoterapi, läkemedel och annan medicinsk och laboratorieoratorieklassad förvaring som kräver 2° till 8 °C. Seriens V-drivningsteknik är designad för att ge temperaturlikformighet som ständigt anpassar sig till användarmönster, vilket ger betydande energibesparingar utan att kompromissa med skyddet.
Med över 450 W reservkylkapacitet, har TSX-serien kraften att skydda din produkt från temperatursvängningar som ett resultat av frekvent och långvarig dörråtkomst, stora produktbelastningar och andra aktiviteter som introducerar hörsel till skåpet.
TSX-serien levererar den prestanda och kvalitet du behöver, förutom det låga ljudet, låga energinivån och den exceptionella användarupplevelsen du förtjänar.
  • Utformad för att säkert lagra medicinska produkter och laboratorieoratorieprodukter, inklusive vacciner, läkemedel, media och reagens som kräver ett temperaturområde på 2°C till 8°C
  • Viskande tyst med en ljudnivå på 52 dBA, vilket gör att slutanvändare kan arbeta vid sidan av kylskåpet utan distraktion
  • Unik V-drivningsteknik är designad för att upptäcka användarmönster som dörröppningar när högre kompressorhastighet behövs och perioder av stabilitet där kompressorn går med lägre hastighet, vilket sparar energi utan att kompromissa med skyddet
  • Upp till 40 % mindre energiförbrukning än konventionella köldmediemodeller*
  • Naturliga R290-köldmedier och vattenblåst skum gör TSX-serien kompatibel med USA Environmental Protection ’Agencys betydande nya alternativa policy (SNAP)
  • Tillverkad i en prisbelönt, noll-avfall till deponi
  • Drifttemperaturintervall på 2°till 8°C, fabriksbörvärde vid 5°C
  • Val av glas eller massiva dörrmodeller
  • Lägre VVS-kostnader som ett resultat av mindre värmeutsläpp till miljön*
  • Lättanvänd mikroprocessorstyrning med innerbelysning, börvärdessäkerhet och larm
  • Kompatibel med trådlösa övervakningssystem och fjärrlarmkontakter
  • Standarddörrlås ger komfort och trygghet
  • Ergonomiskt dörrhandtag
  • Sjökortsskrivare finns som tillval
  • Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
Trådlös övervakningslösning
Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™ , vår lättinstallerade lösning, fungerar med Thermo Fisher Cloud för att övervaka förhållandena inuti dina TSX-seriens laboratorieoratoriekylskåp och frysar.
DeviceLink HUB™ ansluter användare till sin utrustning, så att de kan ta emot kritisk laboratoriumutrustningsdata och utrustningsaviseringar på sina mobila och webbapplikationer:
  • Visningstemperatur
  • Omgivningstemperatur
  • Larm och varningsmeddelande
DeviceLink HUB™ är tillgänglig i följande regioner:
  • USA och Kanada
  • 28 medlemmar i Europeiska unionen
  • Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ High-Performance Refrigerator
Kapacitet (engelska) 29.2 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 827 L
Temperatur (börvärde) 3°-7°C (5°C)
Kylmedel R290
Dörr stil Solid
Antal dörrar 1
Hyllor 4
Certifikat och efterlevnad UL, cUL, CE
Visa Microprocessor
Produktlinje TSX Series
Avfrosta Automatic
Övervakningsalternativ Alarm, Recorder
Chart Recorder Optional
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue Compatible
Mått (DxBxH) Exteriör 37.8 x 34.0 x 78.5 in. (96.0 x 86.4 x 199.4 cm)
Mått (D x B x H) Inredning 28.5 x 30.0 x 58.0 in. ( 72.3 x 76.2 x 147.3 cm)
Mått (L x B x H) Exteriör 37.8 x 34.0 x 78.5 in. (96.0 x 86.4 x 199.4 cm)
Djup (engelska) Exteriör 37.8 in.
Depth (engelska) Interiör 28.5 in.
Djup (metrisk) Exteriör 96.0 cm
Djup (metrisk) interiör 72.3 cm
Höjd (engelska) Exteriör 78.5 in.
Höjd (engelska) Interiör 58.0 in.
Höjd (metrisk) Exteriör 199.4 cm
Höjd (metrisk) interiör 147.3 cm
Bredd (engelska) Exteriör 34.0 in.
Bredd (engelska) Interiör 30 in.
Bredd (metrisk) Exteriör 86.4 cm
Bredd (metrisk) Interiör 76.2 cm
Amperage 15 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 230 V
Elektriska krav 208–230 V, 50 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Fraktvikt (engelska) 459 lb.
Fraktvikt (metrisk) 208 kg
Vikt (engelska) 390 lb.
Vikt (metrisk) 177 kg
Visa mer Visa mindre
*Data på fil. Baserat på jämförelser mellan TSX-serien och tidigare generationens Thermo Scientific-modeller.