Läs mer
Thermo Scientific™ Tuf-Bond™ PTFE/silikonskivor
Produktkod. 11787047 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Material:
PTFE, Silikon
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11787047 PTFE, Silikon Paket med 72
1 options
Produktkod. 11787047 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TS12720
Beräknad leverans: 04-01-2027
Skivor som kombinerar trögheten hos PTFE med återförslutningsbarheten hos silikon
  • Strukturellt bunden PTFE till silikon; ingen cement läcker ut ur ditt prov efter nålpenetration
  • Återförsluter omedelbart, punktering efter punktering
  • Autoklaveringsbar
  • Komprimeras för att bibehålla en tät tätning och tvingar PTFE att anpassa sig till tätningsytan
  • Standardspruta och GC-nålar penetrerar lätt hela skivan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material PTFE, Silikon