Läs mer
Thermo Scientific™ pMCS Tluc16-DD vektor för luciferasanalyser
Produktkod. 15322637 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10μ g
Förpackningsstorlek:
10µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15322637 10μ g 10µg
1 options
Produktkod. 15322637 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88231
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Infoga promotorsekvenser för gener av intresse i Thermo Scientific™ Tluc16-vektorer för att mäta genreglering med hjälp av intracellulära TurboLuc™ 16 (Tluc16) luciferasreporter i luciferasanalyser.
De Thermo Scientific pMCS Tluc16-vektorer är vektorer för multipla kloningsställen (MCS) utformade för att acceptera en promotorsekvens för studier av genreglering med användning av den intracellulära ™TurboLuc 16 (Tluc16) luciferasreportern.
  • Intracellulär Tluc16 luciferasgen, optimerad för högt uttryck i däggdjurssystem
  • Flera kloningsställen ger mångsidighet för överföring av regulatoriska element från en vektor till en annan
  • Syntetisk polyA-terminator och Transcriptional Pause Site (TPS) inkluderade uppströms om MCS för att minimera ospecifik transkriptionell genomläsning
  • Dual-destabilization (DD) teknologi minskar ackumulering av Tluc16 luciferas mRNA och protein i celler, vilket förbättrar analysens lyhördhet
  • Optimerad minimal kärnpromotor (minP) och 5' UTR-region för effektivt uttryck av Tluc16 luciferas
  • Hygromycinresistensgen för användning som selektionsmarkör för att generera stabila däggdjurscellinjer
  • Förberedd pNF-κ B- och pCRE Tluc16-DD-vektorer är designade för att övervaka aktiveringen av κNF B-protein och cAMP-bindande protein (CREB) i däggdjursceller
  • Förberedde pEF1α sorten inkluderar en modifierad version av den långsträckta faktorn 1α (EF1α 20 luciferasexpression i däggdjursceller
Tluc16 luciferas är ett 16 kDa, nytt, intracellulärt luciferas som härrör från familjen marina copedod Metridia luciferas. Vildtypsluciferaset har modifierats för att minska dess storlek, öka dess ljusstyrka och möjliggöra dess intracellulära uttryck. En syntetisk polyA-terminator och en transkriptionell pausplats (TPS) ingår uppströms om MCS för att minimera icke-specifik transkriptionell genomläsning. Tluc16 luciferasaktiviteten kan mätas med hjälp av Thermo Scientific TurboLuc™ One-Step Glow Assay Kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Transcriptional Reporter Vector
Kloningsmetod Restriktionsenzym⁄ MCS
Leveranstyp Transfektion
Kvantitet 10μ g
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 till -30 °C).
Reportern Gene TurboLuc ™16 Luciferase
För användning med (applikation) Reporteranalyser