Läs mer
Thermo Scientific™ pNFkB Tluc16-DD Vector for Luciferase Assays
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
10μ g
Förpackningsstorlek:
10µg
Beskrivning
De Thermo Scientific pMCS Tluc16-vektorer är vektorer för multipla kloningsställen (MCS) utformade för att acceptera en promotorsekvens för studier av genreglering med användning av den intracellulära ™TurboLuc 16 (Tluc16) luciferasreportern.
- Intracellulär Tluc16 luciferasgen, optimerad för högt uttryck i däggdjurssystem
- Flera kloningsställen ger mångsidighet för överföring av regulatoriska element från en vektor till en annan
- Syntetisk polyA-terminator och Transcriptional Pause Site (TPS) inkluderade uppströms om MCS för att minimera ospecifik transkriptionell genomläsning
- Dual-destabilization (DD) teknologi minskar ackumulering av Tluc16 luciferas mRNA och protein i celler, vilket förbättrar analysens lyhördhet
- Optimerad minimal kärnpromotor (minP) och 5' UTR-region för effektivt uttryck av Tluc16 luciferas
- Hygromycinresistensgen för användning som selektionsmarkör för att generera stabila däggdjurscellinjer
- Förberedd pNF-κ B- och pCRE Tluc16-DD-vektorer är designade för att övervaka aktiveringen av κNF B-protein och cAMP-bindande protein (CREB) i däggdjursceller
- Förberedde pEF1α sorten inkluderar en modifierad version av den långsträckta faktorn 1α (EF1α 20 luciferasexpression i däggdjursceller
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Transcriptional Reporter Vector |
| Kloningsmetod | Restriktionsenzym⁄ MCS |
| Leveranstyp | Transfektion |
| Kvantitet | 10μ g |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5 till -30 °C). |
| För användning med (applikation) | Reporteranalyser |
| Promotor | minP-NFκβ |