Läs mer
Thermo Scientific™ TX-100/100S Clinical Swinging Hop Rotor Adapters
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
1.5/2 mL Microtube
3 mL Blood Tube
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Adaptrar för TX-100S Clinical Rotor och TX-100 Clinical Rotor
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Mikrorörsadapter |
| Typ av rör | Mikrorör |
| Kapacitet | 1.5/2 mL Microtube |
| För användning med (utrustning) | TX-100 och TX-100S klinisk svängskoprotor |
| Rörstorlek | 1.5/2 mL |