Läs mer
Thermo Scientific™ TX-100/100S Clinical Swinging Hop Rotor Adapters
Produktkod. p-4656373 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
1,5/2 ml mikrorör
3 ml blodrör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11611750
Brand: Thermo Scientific™ 11172287
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Adaptrar för TX-100S Clinical Rotor och TX-100 Clinical Rotor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Blood Tube Adapter
Typ av rör 3 mL blodprovsrör
Kapacitet 3 ml blodrör
För användning med (utrustning) TX-100 och TX-100S klinisk svängskoprotor