Beskrivning
För förbättrad funktionalitet hos TX-750 Rotor kommer dessa adaptrar att hålla rundbottnade och koniska rör och flaskor, mikrorör och bloduppsamlingsrör.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av rör | Konisk, kjol |
| Kapacitet | 50 ml koniska eller kantade rör |
| Max. Diameter på rör | 30 mm |
| Max. Rörlängd | 120 mm |
| För användning med (utrustning) | TX-750 Rotor |
| Fartyg per adapter | 20 x 50 mL |