Läs mer
Epredia™ Ultra disponibel mikrotomblad
Produktkod. 12191830 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Profil:
Hög
Låg
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Profil Förpackningsstorlek
12191830 Låg Paket med 50
12101840 Hög Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12191830 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 3053835
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Epredia™ ultramikrotomblad erbjuder hög konsistens, imponerande hållbarhet, pålitlighet och exakt prestanda.
  • Universella blad med hög och låg profil kan användas med vilken mikrotom eller kryostat som helst på marknaden
  • Unik vinkelprofil som underlättar snabbare bandning
  • Ökad livslängd: Ger en egg som är dubbelt så stark som traditionella blad
  • Pålitlig konsistens: Ny patentskyddad process säkerställer en hållbar och konsekvent beläggning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Profil Låg
För användning med (utrustning) Mikrotomer, Kryostater
Disponibel Engångsbruk
Skärvinkel 34°