Läs mer
Epredia™ Ultra disponibel mikrotomblad
Produktkod. p-3992646 Handla allt Epredia Produkter
Profil:
Hög
Låg
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 12191830
Brand: Epredia™ 3053835
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Epredia™ ultramikrotomblad erbjuder hög konsistens, imponerande hållbarhet, pålitlighet och exakt prestanda.
  • Universella blad med hög och låg profil kan användas med vilken mikrotom eller kryostat som helst på marknaden
  • Unik vinkelprofil som underlättar snabbare bandning
  • Ökad livslängd: Ger en egg som är dubbelt så stark som traditionella blad
  • Pålitlig konsistens: Ny patentskyddad process säkerställer en hållbar och konsekvent beläggning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Profil Låg
För användning med (utrustning) Mikrotomer, Kryostater
Disponibel Engångsbruk
Skärvinkel 34°