Läs mer
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Valideringsdokumentation för frysar med ultralåg temperatur
Produktkod. 12704493
Change view
För användning med (utrustning):
ThermoScientific Frys med ultralåg temperatur inklusive Forma 900-serien, HeraFreeze HFUB &HFC, Thermo Scientific TSC och TSE, Revco ExF, Revco CxF, Thermo Scientific ULT10140 och ULT7150
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12704493 ThermoScientific Frys med ultralåg temperatur inklusive Forma 900-serien, HeraFreeze HFUB &HFC, Thermo Scientific TSC och TSE, Revco ExF, Revco CxF, Thermo Scientific ULT10140 och ULT7150 Varje
1 options
Produktkod. 12704493 Leverantör Unity Lab Services™ Leverantörsnummer IOQDOCE89003481
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
OEM-tjänsteleverantör. Alla protokoll utformade för att optimera effektiviteten ingår i varje valideringsdokumentation för frysar med ultralåg temperatur för Forma 900-serien, HeraFreeze HFUB och HFC , Thermo Scientific TSC och TSE, Revco ExF, Revco CxF, Thermo Scientific ULT10140 och ULT7150
IQ/OQ-dokumentation som stöder regulatoriska krav och industristandarder för instrumentöverensstämmelse. Våra dokument hålls uppdaterade genom att genomföra årliga granskningar. Vi arbetar direkt med våra produktexperter för att ha den mest uppdaterade dokumentationen tillgänglig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) ThermoScientific Frys med ultralåg temperatur inklusive Forma 900-serien, HeraFreeze HFUB &HFC, Thermo Scientific TSC och TSE, Revco ExF, Revco CxF, Thermo Scientific ULT10140 och ULT7150
Beskrivning Dokumentation endast för följande, tjänster som inte ingår: Validering (IQ/OQ) inkluderar en standardiserad protokollprocedur, IQ: Verifiera installations- och miljöförhållanden, OQ: Verifiera drift enligt designspecifikation, öppen dörr och testning av strömförlust.
Produkttyp IQ/OQ Documentation
Plats Kontakta din lokala säljare för en lista över standardområden och utökade täckningsområden.
Inkluderar IQ/OQ-dokumentation