Läs mer
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Valideringstjänst för ultralågtemperaturfrysar med temperaturkarta
Produktkod. 16434984
Change view
För användning med (utrustning):
Thermo Scientific Ultralågtemperaturfrysar inklusive ultralågtemperaturfrysar: Thermo Scientific TDE, Forma FDE, Revco RDE, Isotemp IUE
Produktkod. För användning med (utrustning)
16434984 Thermo Scientific Ultralågtemperaturfrysar inklusive ultralågtemperaturfrysar: Thermo Scientific TDE, Forma FDE, Revco RDE, Isotemp IUE
1 options
Produktkod. 16434984 Leverantör Unity Lab Services™ Leverantörsnummer IOPQPCKE89003484
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Håll dig kompatibel med vår branschexklusiva, kostnadsfria återkvalificeringsgaranti som ingår i varje Thermo Scientific Modeller för frysar med ultralåg temperatur: Thermo Scientific TDE, Forma FDE, Revco RDE, Isotemp IUE
IQ
  • Verifierar att utrustningen, manualerna, tillbehören och alla andra tillbehör anlände oskadade enligt beskrivningen i försäljningsordern. Verifierar att utrustningen är monterad och installerad och att alla initiala diagnostester har utförts. Alla onormala händelser som observerats under montering och installation har dokumenterats.
  • Verktyg, anläggning och miljö Verifierar att installationsplatsen på ett tillfredsställande sätt uppfyller tillverkarens specificerade miljökrav.
OQ
  • Systemkomponentinformation Detaljerad konfigurationsinformation för varje systemkomponent har registrerats.
  • OQ Limits: Anteckna en lista över tillverkarens rekommenderade gränser för att säkerställa att systemet fungerar som förväntat.
  • Drifttester och resultat för utrustning: Testa viktiga utrustningsfunktioner för att verifiera att utrustningen fungerar som avsett av tillverkaren och som krävs av användaren. Detta är en grupp av utvalda viktiga utrustningsparametrar för testning enligt utrustningens avsedda användning. - Nyckeltester: Dörren på glänt, strömavbrott, temperaturvarningar
Temp Karta
  • Tester och resultat för temperaturkartläggning: Testa viktiga utrustningsegenskaper för att säkerställa att utrustningen fungerar i enlighet med avsedd användning av systemet.
Multi-Point Temperature Mapping för en 24-timmarsperiod med 1 minuts dataintervall.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Ultralågtemperaturfrysar inklusive ultralågtemperaturfrysar: Thermo Scientific TDE, Forma FDE, Revco RDE, Isotemp IUE
Produkttyp IQ/OQ/PQ Service
Plats Kontakta din lokala säljare för en lista över standardområden och utökade täckningsområden.
Inkluderar Res till större storstadsområden. Inkluderar inte installation. Instrumentet måste installeras, slås på och ställas in temperaturpunkten i 24 timmar innan service på plats