Läs mer
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Valideringstjänst för ultralågtemperaturfrysar med temperaturkarta
Produktkod. 16444984
Change view
För användning med (utrustning):
Thermo Scientific Ultralågtemperaturfrysar inklusive ultralågtemperaturfrysar: Thermo Scientific TDE, Forma FDE, Revco RDE, Isotemp IUE
Produktkod. För användning med (utrustning)
16444984 Thermo Scientific Ultralågtemperaturfrysar inklusive ultralågtemperaturfrysar: Thermo Scientific TDE, Forma FDE, Revco RDE, Isotemp IUE
1 options
Produktkod. 16444984 Leverantör Unity Lab Services™ Leverantörsnummer IOPQPCKE89003810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47861.22 SEK
    44590.00 SEK / Paket med 1
    Save 3271.22 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Håll dig kompatibel med vår branschexklusiva, kostnadsfria återkvalificeringsgaranti som ingår i varje Thermo Scientific Modeller för frysar med ultralåg temperatur: Thermo Scientific TSX-serien (efter 2018), Forma 89000-serien, HeraFreeze HLE, Revco RLE, Thermo Scientific TLE
IQ
  • Verifierar att utrustningen, manualerna, tillbehören och alla andra tillbehör anlände oskadade enligt beskrivningen i försäljningsordern. Verifierar att utrustningen är monterad och installerad och att alla initiala diagnostester har utförts. Alla onormala händelser som observerats under montering och installation har dokumenterats.
  • Verktyg, anläggning och miljö Verifierar att installationsplatsen på ett tillfredsställande sätt uppfyller tillverkarens specificerade miljökrav.
OQ
  • Systemkomponentinformation Detaljerad konfigurationsinformation för varje systemkomponent har registrerats.
  • OQ Limits: Anteckna en lista över tillverkarens rekommenderade gränser för att säkerställa att systemet fungerar som förväntat.
  • Drifttester och resultat för utrustning: Testa viktiga utrustningsfunktioner för att verifiera att utrustningen fungerar som avsett av tillverkaren och som krävs av användaren. Detta är en grupp av utvalda viktiga utrustningsparametrar för testning enligt utrustningens avsedda användning. - Nyckeltester: Dörren på glänt, strömavbrott, temperaturvarningar
Temp Karta
  • Tester och resultat för temperaturkartläggning: Testa viktiga utrustningsegenskaper för att säkerställa att utrustningen fungerar i enlighet med avsedd användning av systemet.
Multi-Point Temperature Mapping för en 24-timmarsperiod med 1 minuts dataintervall.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Ultralågtemperaturfrysar inklusive ultralågtemperaturfrysar: Thermo Scientific TDE, Forma FDE, Revco RDE, Isotemp IUE
Produkttyp IQ/OQ/PQ Service
Plats Kontakta din lokala säljare för en lista över standardområden och utökade täckningsområden.
Inkluderar Res till större storstadsområden. Inkluderar inte installation. Instrumentet måste installeras, slås på och ställas in temperaturpunkten i 24 timmar innan service på plats