Läs mer
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Valideringstjänst för ultralågtemperaturfrysar med temperaturkarta
Produktkod. 15651539
Produktkod. 15651539 Leverantör Unity Lab Services™ Leverantörsnummer IOPQPCKE89003481
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Håll dig kompatibel med branschexklusiv, kostnadsfri återkvalificeringsgaranti som ingår i varje ULT Freezers Validation Service med temperaturkarta för Forma 900-serien, HeraFreeze HFUB och HFC , Thermo Scientific TSC och TSE, Revco ExF, Revco CxF, Thermo Scientific ULT10140 och ULT7150
IQ
  • Verifierar att utrustningen, manualerna, tillbehören och alla andra tillbehör anlände oskadade enligt beskrivningen i försäljningsordern. Verifierar att utrustningen är monterad och installerad och att alla initiala diagnostester har utförts. Alla onormala händelser som observerats under montering och installation har dokumenterats.
  • Verktyg, anläggning och miljö Verifierar att installationsplatsen på ett tillfredsställande sätt uppfyller tillverkarens specificerade miljökrav.
OQ
  • Systemkomponentinformation Detaljerad konfigurationsinformation för varje systemkomponent har registrerats.
  • OQ Limits: Anteckna en lista över tillverkarens rekommenderade gränser för att säkerställa att systemet fungerar som förväntat.
  • Drifttester och resultat för utrustning: Testa viktiga utrustningsfunktioner för att verifiera att utrustningen fungerar som avsett av tillverkaren och som krävs av användaren. Detta är en grupp av utvalda viktiga utrustningsparametrar för testning enligt utrustningens avsedda användning. - Nyckeltester: Dörren på glänt, strömavbrott, temperaturvarningar
Temp Karta
  • Tester och resultat för temperaturkartläggning: Testa viktiga utrustningsegenskaper för att säkerställa att utrustningen fungerar i enlighet med avsedd användning av systemet.
Multi-Point Temperature Mapping för en 24-timmarsperiod med 1 minuts dataintervall.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Frys med ultralåg temperatur inklusive Forma 900-serien, HeraFreeze HFUB och HFC, Thermo Scientific TSC och TSE, Revco ExF, Revco CxF, Thermo Scientific ULT10140 och ULT7150
Beskrivning Validering (IQ/OQ) inkluderar en standardiserad protokollprocedur, IQ: Verifiera installations- och miljöförhållanden, OQ: Verifiera drift enligt designspecifikation, utför kartläggning av tom kammaretemperatur, öppen dörr och testning av strömförlust. Temperaturkartläggning: 24 timmars flerpunktskartläggning.
Serviceerbjudande Branschexklusiv, kostnadsfri återkvalificeringsgaranti. Unity Lab Services är den enda OEM-tjänsteleverantören som erbjuder en garanti och lovar att återkvalificera instrument och utrustning utan kostnad om en nyckelkomponent går sönder under den ursprungliga fabriksgarantin eller en kvalificerande instrumentserviceplan.
Plats Kontakta din lokala säljare för en lista över standardområden och utökade täckningsområden.
Inkluderar Res till storstadsområden. Inkluderar inte installation. Instrumentet måste installeras, slås på och ställas in temperaturpunkten i 24 timmar innan service på plats