Läs mer
Thermo Scientific™ VersiPlate PCR Strip Tube Plate, 96-brunnars, låg profil
Produktkod. 15284453
Change view
Kvantitet:
25 tallrikar
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. Kvantitet unitSize
15284453 25 tallrikar 1 paket
1 options
Produktkod. 15284453 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB1800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1450.00 SEK
    1275.65 SEK / Paket med 1
    Save 174.35 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Flexibla 96-brunnars plattor av lågprofilstrips för användning i PCR- och qPCR-applikationer.
Thermo Scientific VersiPlates är unika, där varje remsa med åtta rör är länkade till varandra och bildar den välbekanta 12 x 8 eller 96-brunnen ANSI formatera. De små rivpunkterna mellan remsorna gör att en enda remsa eller så många som krävs för det individuella experimentet kan separeras.
De Thermo Scientific VersiPlates är unika, där varje remsa med åtta rör är länkade till varandra och bildar den välbekanta 12 x 8 eller 96-brunnen ANSI formatera. De små rivpunkterna mellan remsorna gör att en enda remsa eller så många som krävs för det individuella experimentet kan separeras.
Höjdpunkter
  • Enklare provhantering eftersom flera provremsor kan hanteras samtidigt
  • Minskat avfall av förbrukningsvaror eftersom endast det erforderliga antalet remsor behöver tas bort och resten lagras för nästa experiment
  • Kan användas i instrument med eller utan VersiFrame.
  • Den återanvändbara polykarbonatramen kan fungera som ett användbart ställ för en VersiPlate eller valfritt antal remsor med låg profil och underlättar provladdning i termocykler
  • Lågprofilformatet för VersiPlate har en lägre dödvolym vilket minskar provavdunstning
  • Finns i vitt som förbättrar signalreflektion, minskar variation och ökar känsligheten hos qPCR-analyser
  • Maximal påfyllningsvolym på 0,2 ml
  • Kan användas med alla Thermo Scientific VersiCap™ Mattor, kapsylremsor, lim och värmeförseglingar
Användningsområden
  • PCR
  • qPCR/PCR i realtid
Certifikat
Certifierad fri från humant DNA, RNaser och DNaser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Förpackning 25 Tallrik
Produktlinje VersiPlate
Färg Klart
Produkttyp PCR mikroplatta
För användning med (utrustning) Realtids PCR-system eller termiska cykler
Material Polykarbonat
Volym (metrisk) Tja 0.2 mL
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Kvantitet 25 tallrikar
Reaktionshastighet Låg profil