Läs mer
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ Watch Glass
Produktkod. 17145321
Change view
Material:
Glas
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
17145321 Glas Paket med 400
1 options
Produktkod. 17145321 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer WATCH GLASS
Beräknad leverans: 03-03-2027
Thermo Scientific™ Klockglas används som bägarlock och används vid vägning, kristallisering och torkning i laboratoriet.
Thermo Scientific™ Klockglas används som bägarlock samt vid vägning, kristallisering och torkning i laboratoriet.
  • WATCH GLASS 2 PER SET
  • 200 SET /CS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning WATCH GLASS 2 PER SET, 200 SET /CS
Material Glas
Typ Watch Glass
För användning med (applikation) Används som bägaröverdrag