Läs mer
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Vattenrening Validering Service för Thermo Scientific™ Barnstead GenPure , alla modeller
Produktkod. 15631589
Change view
För användning med (utrustning):
Thermo Scientific Vattenrening inklusive Thermo Scientific Barnstead GenPure , alla modeller
Produktkod. För användning med (utrustning)
15631589 Thermo Scientific Vattenrening inklusive Thermo Scientific Barnstead GenPure , alla modeller
1 options
Produktkod. 15631589 Leverantör Unity Lab Services™ Leverantörsnummer IOQPCKE50133917
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Håll dig kompatibel med vår branschexklusiva, kostnadsfria återkvalificeringsgaranti som ingår i varje Thermo Scientific Vattenrening Validering Service för Thermo Scientific Barnstead GenPure , alla modeller
IQ
  • Verifierar att utrustningen, manualerna, tillbehören och alla andra tillbehör anlände oskadade enligt beskrivningen i försäljningsordern. Verifierar att utrustningen är monterad och installerad och att alla initiala diagnostester har utförts. Alla onormala händelser som observerats under montering och installation har dokumenterats.
  • Verktyg, anläggning och miljö Verifierar att installationsplatsen på ett tillfredsställande sätt uppfyller tillverkarens specificerade miljökrav.
OQ
  • Systemkomponentinformation Detaljerad konfigurationsinformation för varje systemkomponent har registrerats.
  • OQ Limits: Anteckna en lista över tillverkarens rekommenderade gränser för att säkerställa att systemet fungerar som förväntat.
  • Drifttester och resultat för utrustning: Testa viktiga utrustningsfunktioner för att verifiera att utrustningen fungerar som avsett av tillverkaren och som krävs av användaren. Detta är en grupp av utvalda viktiga utrustningsparametrar för testning enligt utrustningens avsedda användning.
Nyckeltester: Flödesjustering, vattentryck, resistivitet, strömavbrott
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Vattenrening inklusive Thermo Scientific Barnstead GenPure , alla modeller
Produkttyp IQ/OQ Service
Plats Kontakta din lokala säljare för en lista över standardområden och utökade täckningsområden.
Inkluderar Res till större storstadsområden. Inkluderar inte installation. Instrumentet måste installeras, slås på och ställas in temperaturpunkten i 24 timmar innan service på plats