Läs mer
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Vattenrening Validering Service för Thermo Scientific™ Barnstead LabTower II
Produktkod. 16202692
Change view
För användning med (utrustning):
Thermo Scientific Vattenrening inklusive Thermo Scientific Barnstead LabTower II
Produktkod. För användning med (utrustning)
16202692 Thermo Scientific Vattenrening inklusive Thermo Scientific Barnstead LabTower II
1 options
Produktkod. 16202692 Leverantör Unity Lab Services™ Leverantörsnummer IOQPCKE50134156
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Håll dig kompatibel med vår branschexklusiva, kostnadsfria återkvalificeringsgaranti som ingår i varje Thermo Scientific Vattenrening Validering Service för Thermo Scientific Barnstead LabTower II
IQ
  • Uppackning, montering och installation Verifierar att utrustning, manualer, tillbehör och andra tillbehör anlände oskadade enligt beskrivningen i försäljningsordern. Verifierar att utrustningen är monterad och installerad och att alla initiala diagnostester har utförts. Alla onormala händelser som observerats under montering och installation har dokumenterats.
  • Verktyg, anläggning och miljö Verifierar att installationsplatsen på ett tillfredsställande sätt uppfyller tillverkarens specificerade miljökrav.
OQ
  • Systemkomponentinformation Detaljerad konfigurationsinformation för varje systemkomponent har registrerats.
  • OQ Limits: Anteckna en lista över tillverkarens rekommenderade gränser för att säkerställa att systemet fungerar som förväntat.
  • Drifttester och resultat för utrustning: Testa viktiga utrustningsfunktioner för att verifiera att utrustningen fungerar som avsett av tillverkaren och som krävs av användaren. Detta är en grupp av utvalda viktiga utrustningsparametrar för testning enligt utrustningens avsedda användning.
Nyckeltester: Flödesjustering, vattentryck, resistivitet, strömavbrott
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Vattenrening inklusive Thermo Scientific Barnstead LabTower II
Produkttyp IQ/OQ Service
Plats Kontakta din lokala säljare för en lista över standardområden och utökade täckningsområden.
Inkluderar Res till större storstadsområden. Inkluderar inte installation. Instrumentet måste installeras, slås på och ställas in temperaturpunkten i 24 timmar innan service på plats