Learn More
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Vattenrening Validering Service för Thermo Scientific™ Barnstead Stilla havet TII
Product Code. 15586199
Change view
Click to view available options
För användning med (utrustning):
Thermo Scientific Vattenrening inklusive Thermo Scientific Barnstead Stilla havet TII
Unit Size:
Varje
Product Code. För användning med (utrustning) Unit Size
15586199 Thermo Scientific Vattenrening inklusive Thermo Scientific Barnstead Stilla havet TII Varje
1 options
Product Code. 15586199 Supplier Unity Lab Services™ Supplier No. IOQPCKE50133915
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-02-2027
Håll dig kompatibel med vår branschexklusiva, kostnadsfria återkvalificeringsgaranti som ingår i varje Thermo Scientific Vattenrening Validering Service för Thermo Scientific Barnstead Stilla havet TII
IQ
  • Verifierar att utrustningen, manualerna, tillbehören och alla andra tillbehör anlände oskadade enligt beskrivningen i försäljningsordern. Verifierar att utrustningen är monterad och installerad och att alla initiala diagnostester har utförts. Alla onormala händelser som observerats under montering och installation har dokumenterats.
  • Verktyg, anläggning och miljö Verifierar att installationsplatsen på ett tillfredsställande sätt uppfyller tillverkarens specificerade miljökrav.
OQ
  • Systemkomponentinformation Detaljerad konfigurationsinformation för varje systemkomponent har registrerats.
  • OQ Limits: Anteckna en lista över tillverkarens rekommenderade gränser för att säkerställa att systemet fungerar som förväntat.
  • Drifttester och resultat för utrustning: Testa viktiga utrustningsfunktioner för att verifiera att utrustningen fungerar som avsett av tillverkaren och som krävs av användaren. Detta är en grupp av utvalda viktiga utrustningsparametrar för testning enligt utrustningens avsedda användning.
Nyckeltester: Flödesjustering, vattentryck, resistivitet, strömavbrott
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Vattenrening inklusive Thermo Scientific Barnstead Stilla havet TII
Produkttyp IQ/OQ Service
Serviceerbjudande Branschexklusiv, kostnadsfri återkvalificeringsgaranti. Unity Lab Services är den enda OEM-tjänsteleverantören som erbjuder en garanti och lovar att återkvalificera instrument och utrustning utan kostnad om en nyckelkomponent går sönder under den ursprungliga fabriksgarantin eller en kvalificerande instrumentserviceplan.
Plats Kontakta din lokala säljare för en lista över standardområden och utökade täckningsområden.
Inkluderar Res till större storstadsområden. Inkluderar inte installation. Instrumentet måste installeras, slås på och ställas in temperaturpunkten i 24 timmar innan service på plats