Läs mer
Thermo Scientific™ Arbetsstation/staplingssystem för rör/plattor
Produktkod. 11560274
Change view
Kvantitet:
10 enheter
Förpackningsstorlek:
10 enheter
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11560274 10 enheter 10 enheter
1 options
Produktkod. 11560274 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0538
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Bekväm plattform för rörhantering och reagensdispensering.
Höjdpunkter
  • Bekväm plattform för rörhantering och reagensdispensering
  • Rymmer:
    - 96 x 0,2 ml V-bottna rör
    - 96 x 0,3 ml U-bottom Omnistrips
    - Thermo-Tube plattor
    - Thermo-Fast 96 Non-Skirted Platta
    - Thermo-Fast 96 Halvkjolarplatta
    - 48 x 0,5 ml termorör
  • Flera arbetsstationer kan staplas säkert
  • Kan förvaras vid -190 °C
Farligt:
Nej Lagringsförhållanden: Omgivande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Realtids PCR-system eller termiska cykler
Kvantitet 10 enheter