Läs mer
Thermo Scientific™ Thermo Scientific X2T ventilerade allmänna centrifuger
Produktkod. 32121260 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Modell:
Allmän användning
IVD-MD
Standarder:
ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001, FDA-listad, Apparat Klass 1
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Standarder
32121260 IVD-MD ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001, FDA-listad, Apparat Klass 1
32121250 Allmän användning ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 32121260 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75001042
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85295.79 SEK
    74458.88 SEK / Paket med 1
    Save 10836.91 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Höj din forskning med X-seriens Thermo Scientific ventilerade bänkcentrifug. X2T-centrifugen levererar utmärkt kraft och mångsidighet tack vare sitt avancerade pekskärmsgränssnitt, sömlösa anslutningar och omfattande efterlevnadsmöjligheter.
Thermo Scientific X2T ventilerade allmänna centrifuger erbjuder hög prestanda och mångsidighet med ett lättanvänt, fullfärgat pekskärmsgränssnitt. Centrifugerna gör programmering enkel för snabba resultat och ger enkel åtkomst till att spåra körningar, rotorlivslängd och centrifughälsa. Maximal mångsidighet uppnås med 17 tillgängliga rotorer att välja mellan och Thermo Scientific Auto-Lock rotorbyte för att snabbt byta mellan applikationer. Finns att köpa individuellt eller i praktiska applikationsbaserade paket. Cellodlingspaket inkluderar centrifug, rotor, Thermo Scientific ClickSeal biocontainmentlock och ett set med fyra 15 ml och 50 ml koniska röradaptrar. Blodbearbetningspaket inkluderar centrifug, rotor, ClickSeal biocontainmentlock och ett set med fyra 5/7 ml och 9/10 ml blodrörsadaptrar.
Utförandeegenskaper:
  • Intuitivt pekskärmsgränssnitt förenklar användningen med lättillgänglig menyfält och centrifugens hälsoikon för snabb övervakning
  • Thermo Scientific Ackumulerad Centrifugaleffekt (ACE) integratorfunktion för ökad reproducerbarhet
  • Thermo Scientific SMARTSpin Imbalance Detection hjälper till att optimera säkerheten och maximerar acceleration, bromsning och restbelastningsobalans för varje rotor- och skopalternativ
Förbättrad hållbarhet:
  • Schemaläggningsfunktioner främjar energibesparingar och möjliggör förprogrammerad uppstart av centrifugen så snart du anländer till laboratoriet
  • Thermo Scientific Fiberlite Rotorer väger upp till 60 % mindre än metallekvivalenta rotorer och accelererar/bromsar därför snabbare, vilket leder till minskad energiförbrukning per körning
  • Vindruteförsedd rotor BioShield 720 gör det möjligt för användare att snurra rör, flaskor och plattor i högre hastigheter med mindre energi än icke-vindrutade konstruktioner
  • Tillverkad i en certifierad nollavfallsanläggning med 100 % förnybar el i Tyskland
Auto-Lock Rotorutbyte:
  • Säkert, ergonomiskt tryckknappsrotorbyte på så lite som tre sekunder utan verktyg som behövs
  • Full tillgång till kammaren för rengöring och hjälper till att minimera risken för kontaminering
  • Flexibilitet för att snabbt växla mellan applikationer och utveckla förändrade laboratorieoratoriebehov
ClickSeal Biocontainmentlock:
  • Bioinneslutningsförseglingsalternativ för handskvänliga, enhandsöppna/stängningsmöjligheter är ergonomiskt utformade för både höger- och vänsterhänta operationer
  • Hörbara och visuella stängningssignaler ökar säkerheten
  • Biocontainment-certifiering av National Institute for Health Protection, Porton Down, Storbritannien eller TÜV NORD CERT GmbH, Tyskland för utvalda rotorer
Rotorernas mångsidighet och Fiberlite kolfiberrotorer:
  • Upp till 17 rotoralternativ, inklusive Fiberlite kolfiberrotoralternativ, för att maximera prestanda och flexibilitet
  • Fiberlite Kolfiberrotorer stöds av 15 års garanti och ingen begränsning i användningscykler
  • Kolfiber erbjuder möjligheten att forma varje hålighet för att passa engångskoniska rör, flaskor och andra förbrukningsvaror
Säkerhet och ergonomiska funktioner:
  • Utrymmesbesparande design med kompakta mått för att optimera arbetsytan på en ergonomisk höjd
  • Lockets säkerhetsfunktioner främjar ergonomisk provladdning och avlastning och möjliggör enkel rengöring
Anslutningar och datahantering:
  • Händelselogg, rotorlogg och kartdata kan exporteras via lättillgängligt USB i CSV- eller PDF-format
  • Program och exporterad data är nedladdningsbara och delbara mellan enheter
  • Valfritt Thermo Scientific SECURE-Spin läge tillgängligt, möjliggör avancerade och säkra styrfunktioner i X-seriens centrifuger genom att stödja 21 CFR Part 11 datahanteringsefterlevnad och spårbarhet
  • Spårbar dokumentation stödjer revisionsspår för inställningar och programändringar
  • Kompatibel med Thermo Scientific Centri-Log Plus Data Management Software som möjliggör fjärrövervakning av obegränsat antal centrifuger och provspårning med en streckkodsläsare
Redo för efterlevnad:
  • Allmänt laboratoriebruk, IVD-certifierade, FDA-listade alternativ tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 och 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15
Kapacitet 4 x 400 ml bioflaskor, 76 x 5/7 ml blodrör, 56 x 9/10 ml blodrör, 36 x 15 ml koniska rör, 16 x 50 ml koniska rör med TX-400-rotor
Max. RCF 25 830 x g (mikroliter 30 x 2 rotor)
Max. Hastighet 15 200 varv per minut (F21-48 x 2, Microliter 48 x 2 eller Microliter 30 x 2 rotor)
Kylt Nej
Material Fram, topp, sidor: dator-ABS plast målad med 2K PUR-baserad lack; metallhölje: kallvalsat stål med pulverfärg; centrifugskål: rostfritt stål; centrifugfötter: gummi
Modell IVD-MD
Bullernivå <42 dB(A)
Profil (acceleration/bromsning) 9 accel/10 decel-hastigheter
Programlagring Upp till 100 program, inklusive flerstegsprogrammering via pekskärm; Inklusive anpassningsbara Pulse-alternativ
Rotor 17 rotoralternativ tillgängliga, välj rotor separat
Rotor ingår Nej
Körtid Max 99h, 59min, 59sek; även med kontinuerlig och anpassningsbar puls
Standarder ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001, FDA-listad, Apparat Klass 1
Ventilerad Ja
Garanti 5 års begränsad (2 års standardgaranti plus 3 extra år på motor och kylning)
Mått (HWD) 36,2 x 44,5 x 66 cm (14,3 x 17,5 x 26 tum)
Nettovikt 61 kg / 136 lb.
Spänning 100/115/220/240 V
Frekvens 50/60 Hz
Produkttyp Thermo Scientific X2T allmän centrifug
Visningstyp Helskärmsgränssnitt Color Touch