Läs mer
Thermo Scientific™ Överföringskärl för flytande kväve i Thermo-serien
Produktkod. 10480394 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 l
10 l
20 l
32 l
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10480394 5 l Varje
10318543 10 l Varje
10398293 20 l Varje
11587304 32 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10480394 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TY509X1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18799.74 SEK
    14966.57 SEK / Paket med 1
    Save 3833.17 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-01-2027
Förvara och dispensera små mängder flytande kväve med våra ekonomiska och hållbara överföringskärl för flytande kväve.
Förvara och dispensera små mängder flytande kväve med vår ekonomiska och hållbara Thermo Scientific™ Överföringskärl för flytande kväve i Thermo-serien. Thermo-serien innehåller sex modeller med kapaciteter från 5 till 32 l. Ett komplett utbud av hanterings- och dispenseringstillbehör samt transportvagnar finns också tillgängliga.
Funktioner:
  • Designad för att föra flytande kväve till andra kryokärl
  • Lättviktsdewars i aluminium säkerställer låga statiska avdunstningshastigheter
  • Valfri uttagsanordning, 12 ml dopp och tillbehörsvagn med hjul
  • Compact Thermo 5 och 10 dewars har ett praktiskt handtag i form av en hink för hällning och för användning i applikationer där endast små mängder flytande kväve behövs
  • Thermo 10, 20 och 30 kan förses med självtrycksatta uttagstillbehör för att enkelt dispensera LN2 utan att hälla
Anmärkning:
Angivna statiska avdunstningshastigheter är baserade på ny behållares prestanda utan locköppningar och inga produktbelastningar. Faktiska arbetsprestanda kan variera med individuella applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ LN2 överföringsbehållare
Kapacitet (metrisk) 5 l
Höjd (engelska) Exteriör 18,2 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 46.2 cm
Diameter (engelska) 8,8 tum
Diameter (engelska) Insida Hals 2,2 tum
Diameter (metrisk) 22.4 cm
Diameter (metrisk) Insida hals 5.6 cm
Fraktvikt (engelska) 12 lb.
Fraktvikt (metrisk) 5.4 kg
Vikt (engelska) 8 lb.
Vikt (metrisk) 3.6 kg