Läs mer
Thermo Scientific™ Överföringskärl för flytande kväve i Thermo-serien
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Förvara och dispensera små mängder flytande kväve med vår ekonomiska och hållbara Thermo Scientific™ Överföringskärl för flytande kväve i Thermo-serien. Thermo-serien innehåller sex modeller med kapaciteter från 5 till 32 l. Ett komplett utbud av hanterings- och dispenseringstillbehör samt transportvagnar finns också tillgängliga.
Funktioner:
- Designad för att föra flytande kväve till andra kryokärl
- Lättviktsdewars i aluminium säkerställer låga statiska avdunstningshastigheter
- Valfri uttagsanordning, 12 ml dopp och tillbehörsvagn med hjul
- Compact Thermo 5 och 10 dewars har ett praktiskt handtag i form av en hink för hällning och för användning i applikationer där endast små mängder flytande kväve behövs
- Thermo 10, 20 och 30 kan förses med självtrycksatta uttagstillbehör för att enkelt dispensera LN2 utan att hälla
Anmärkning:
Angivna statiska avdunstningshastigheter är baserade på ny behållares prestanda utan locköppningar och inga produktbelastningar. Faktiska arbetsprestanda kan variera med individuella applikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | LN2 överföringsbehållare |
| Kapacitet (engelska) | 1,13 kubikfot |
| Kapacitet (metrisk) | 32 l |
| Höjd (engelska) Exteriör | 24,1 tum |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 61.2 cm |
| Diameter (engelska) | 17 tum |
| Diameter (engelska) Insida Hals | 2,5 tum |
| Diameter (metrisk) | 43.2 cm |
| Diameter (metrisk) Insida hals | 6.4 cm |
| Fraktvikt (engelska) | 30 lb. |
| Visa mer |