Läs mer
Thermo Scientific™ Överföringskärl för flytande kväve i Thermo-serien
Produktkod. p-4530725 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 l
10 l
20 l
32 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10480394
Brand: Thermo Scientific™ TY509X1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara och dispensera små mängder flytande kväve med våra ekonomiska och hållbara överföringskärl för flytande kväve.
Förvara och dispensera små mängder flytande kväve med vår ekonomiska och hållbara Thermo Scientific™ Överföringskärl för flytande kväve i Thermo-serien. Thermo-serien innehåller sex modeller med kapaciteter från 5 till 32 l. Ett komplett utbud av hanterings- och dispenseringstillbehör samt transportvagnar finns också tillgängliga.
Funktioner:
  • Designad för att föra flytande kväve till andra kryokärl
  • Lättviktsdewars i aluminium säkerställer låga statiska avdunstningshastigheter
  • Valfri uttagsanordning, 12 ml dopp och tillbehörsvagn med hjul
  • Compact Thermo 5 och 10 dewars har ett praktiskt handtag i form av en hink för hällning och för användning i applikationer där endast små mängder flytande kväve behövs
  • Thermo 10, 20 och 30 kan förses med självtrycksatta uttagstillbehör för att enkelt dispensera LN2 utan att hälla
Anmärkning:
Angivna statiska avdunstningshastigheter är baserade på ny behållares prestanda utan locköppningar och inga produktbelastningar. Faktiska arbetsprestanda kan variera med individuella applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ LN2 överföringsbehållare
Kapacitet (metrisk) 5 l
Höjd (engelska) Exteriör 18,2 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 46.2 cm
Diameter (engelska) 8,8 tum
Diameter (engelska) Insida Hals 2,2 tum
Diameter (metrisk) 22.4 cm
Diameter (metrisk) Insida hals 5.6 cm
Fraktvikt (engelska) 12 lb.
Fraktvikt (metrisk) 5.4 kg
Vikt (engelska) 8 lb.
Vikt (metrisk) 3.6 kg