Läs mer
Eppendorf™ Thermoblock Adapter Plate
Produktkod. 10294101 Handla allt Eppendorf Produkter
För användning med (utrustning):
MTPs 96 x 0,2 ml PCR-provrör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10294101
Brand: Eppendorf™ 5363007009
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Helps to maintain accurate, uniform temperatures when used with Eppendorf™ exchangeable thermoblocks.
  • Tubes are easily accessible
  • 96 x 0.2mL PCR tubes and PCR plates 96
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) MTPs 96 x 0,2 ml PCR-provrör
Håller 0.2ml Tubes
Antal platser 96
Temperaturområde (metriskt) -99°C
Typ Adapter Plate
Höjd (metrisk) 120 mm
Spänning 100/240 V
Frekvens 50/60 Hz