Läs mer
Thermo Scientific™ ThermoChill I Recirkulerande kylaggregat Produktkod.: 15301657
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ ThermoChill I Recirkulerande kylaggregat
Produktkod. 15301657 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Upp till 600 watt, RS 232, PD1 (positiv deplacementpump), 230 V/50 Hz, Varje
Kylkapacitet:
Upp till 600 watt
Kommunikationer:
Hold (Håll)
RS 232
Pumptyp:
MDC1 (Mag Driv centrifugalpump)
PD1 (positiv deplacementpump)
Elektriska krav:
230 V/50 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15301657
Brand: Thermo Scientific™ 196221120000
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Upplev pålitlig vätsketemperaturkontroll, med kylkapacitet upp till 700W/2391 BTU. ThermoChill Jag innovativa designfunktioner maximerar produktens tillförlitlighet.
Upplev tillförlitlig vätsketemperaturkontroll, med kylkapacitet på upp till 700W/2391 BTU Thermo Scientific™ ThermoChill I Recirkulerande kylaggregat. De ThermoChill serien av kylaggregat är en kompakt serie av kylda recirkulatorer med kylkapaciteter från 600 till 2000 watt. Innovativa designfunktioner som minimerade VVS-anslutningar och en integrerad vätskesil maximerar produktens tillförlitlighet.
  • Tillgänglig påfyllningsport för enkel påfyllning
  • Tryckmätare på kontrollpanelen för enkel visning
  • Intuitiv digital styrenhet
  • Kontrollampan tänds vid justering av inställningar eller när larm för hög/låg temperatur aktiveras
  • Avtagbar helt-låg sil säkerställer ren återcirkulerande vätska
  • Låsande hjul för enkel enhetsmanövrering
  • Mått: 23,8x 14,0x 23,0 tum. (60,5x 35,6x 58,4 cm)
  • RS232 eller RS485 digital kommunikation tillval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märkt/UL-listat
Kommunikationer RS 232
Kylkapacitet Upp till 600 watt
Flödeshastighet 4,5 l/min.
Pumptyp PD1 (positiv deplacementpump)
Temperaturområde -10 °C till +30 °C
Modell ThermoChill I LR
Kylmedel R134A
Temperatur (börvärde) -10 °C till +30 °C
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Elektriska krav 230 V/50 Hz
Spänning 230 V
Produkttitel
Thermo Scientific™ ThermoChill I Recirkulerande kylaggregat >