Läs mer
Beschreibung
Upplev tillförlitlig vätsketemperaturkontroll, med kylkapacitet på upp till 700W/2391 BTU Thermo Scientific™ ThermoChill I Recirkulerande kylaggregat. De ThermoChill serien av kylaggregat är en kompakt serie av kylda recirkulatorer med kylkapaciteter från 600 till 2000 watt. Innovativa designfunktioner som minimerade VVS-anslutningar och en integrerad vätskesil maximerar produktens tillförlitlighet.
- Tillgänglig påfyllningsport för enkel påfyllning
- Tryckmätare på kontrollpanelen för enkel visning
- Intuitiv digital styrenhet
- Kontrollampan tänds vid justering av inställningar eller när larm för hög/låg temperatur aktiveras
- Avtagbar helt-låg sil säkerställer ren återcirkulerande vätska
- Låsande hjul för enkel enhetsmanövrering
- Mått: 23,8x 14,0x 23,0 tum. (60,5x 35,6x 58,4 cm)
- RS232 eller RS485 digital kommunikation tillval
Spezifikation
Spezifikation
| Certifikat och efterlevnad | CE-märkt/UL-listat |
| Kommunikationer | Hold (Håll) |
| Kylkapacitet | Upp till 600 watt |
| Flödeshastighet | 4,5 l/min. |
| Pumptyp | PD1 (positiv deplacementpump) |
| Temperaturområde | -10 °C till +30 °C |
| Modell | ThermoChill I LR |
| Kylmedel | R134A |
| Temperatur (börvärde) | -10 °C till +30 °C |
| Temperaturstabilitet | ±0,1 °C |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.