Läs mer
Thermo Scientific™ ThermoChill I Recirkulerande kylaggregat
Produktkod. 15985171 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kylkapacitet:
Upp till 600 watt
Kommunikationer:
Hold (Håll)
RS-232
Pumptyp:
MDC1 (Mag Driv centrifugalpump)
PD1 (positiv deplacementpump)
Elektriska krav:
230 V/50 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kylkapacitet Kommunikationer Pumptyp Elektriska krav Förpackningsstorlek
15985171 Upp till 600 watt Hold (Håll) MDC1 (Mag Driv centrifugalpump) 230 V/50 Hz -
15391647 Upp till 600 watt Hold (Håll) PD1 (positiv deplacementpump) 230 V/50 Hz Varje
15301657 Upp till 600 watt RS-232 PD1 (positiv deplacementpump) 230 V/50 Hz Varje
15532541 Upp till 600 watt RS-232 MDC1 (Mag Driv centrifugalpump) 230 V/50 Hz Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15985171 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 196224010000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41705.00 SEK
    40287.35 SEK / Paket med 1
    Save 1417.65 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Upplev pålitlig vätsketemperaturkontroll, med kylkapacitet upp till 700W/2391 BTU. ThermoChill Jag innovativa designfunktioner maximerar produktens tillförlitlighet.
Upplev tillförlitlig vätsketemperaturkontroll, med kylkapacitet på upp till 700W/2391 BTU Thermo Scientific™ ThermoChill I Recirkulerande kylaggregat. De ThermoChill serien av kylaggregat är en kompakt serie av kylda recirkulatorer med kylkapaciteter från 600 till 2000 watt. Innovativa designfunktioner som minimerade VVS-anslutningar och en integrerad vätskesil maximerar produktens tillförlitlighet.
  • Tillgänglig påfyllningsport för enkel påfyllning
  • Tryckmätare på kontrollpanelen för enkel visning
  • Intuitiv digital styrenhet
  • Kontrollampan tänds vid justering av inställningar eller när larm för hög/låg temperatur aktiveras
  • Avtagbar helt-låg sil säkerställer ren återcirkulerande vätska
  • Låsande hjul för enkel enhetsmanövrering
  • Mått: 23,8x 14,0x 23,0 tum. (60,5x 35,6x 58,4 cm)
  • RS232 eller RS485 digital kommunikation tillval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märkt/UL-listat
Kommunikationer Hold (Håll)
Kylkapacitet Upp till 600 watt
Flödeshastighet 7,6 l/min.
Pumptyp MDC1 (Mag Driv centrifugalpump)
Temperaturområde -10 °C till +30 °C
Modell ThermoChill I LR
Kylmedel R134A
Temperatur (börvärde) -10 °C till +30 °C
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Elektriska krav 230 V/50 Hz
Spänning 230 V