Läs mer
Thermo Scientific™ ThermoChill III Återcirkulerande kylaggregat
Produktkod. 15361657 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kylkapacitet:
Upp till 1900 watt
Flödeshastighet:
4,5 l/min.
7,6 l/min.
9,4 l/min.
Kommunikationer:
Hold (Håll)
RS232
Pumptyp:
MDC1 (Mag Driv centrifugalpump)
PD1 (positiv deplacementpump)
PD2 (positiv deplacementpump)
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kylkapacitet Flödeshastighet Kommunikationer Pumptyp unitSize
15361657 Upp till 1900 watt 4,5 l/min. Hold (Håll) PD1 (positiv deplacementpump) Varje
15371657 Upp till 1900 watt 4,5 l/min. RS232 PD1 (positiv deplacementpump) Varje
15381657 Upp till 1900 watt 9,4 l/min. Hold (Håll) PD2 (positiv deplacementpump) Varje
15391657 Upp till 1900 watt 9,4 l/min. RS232 PD2 (positiv deplacementpump) Varje
15562541 Upp till 1900 watt 7,6 l/min. RS232 MDC1 (Mag Driv centrifugalpump) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15361657 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 198221010000
Pålitlig vätsketemperaturkontroll, med kylkapacitet upp till 2000w/6830 BTU.
Pålitlig vätsketemperaturkontroll, med kylkapacitet upp till 2000w/6830 BTU. Thermo Scientific™ ThermoChill Återcirkulerande kylare är en kompakt serie av kylda återcirkulatorer med kylkapaciteter från 600 till 2000 watt. Innovativ design med minimerade VVS-anslutningar och en integrerad vätskesil med full flöde maximerar produktens tillförlitlighet. Med enkelhet i design och drift ThermoChill plattformen kommer att tillhandahålla år av pålitlig vätsketemperaturkontroll för att uppfylla alla dina konventionella applikationskrav.
  • Tillgänglig påfyllningsport för enkel påfyllning
  • Tryckmätare på kontrollpanelen för enkel visning
  • Intuitiv digital styrenhet
  • Kontrollampan tänds vid justering av inställningar eller när larm för hög/låg temperatur aktiveras
  • Avtagbar helt-låg sil säkerställer ren återcirkulerande vätska
  • Låsande hjul för enkel enhetsmanövrering
  • RS232 eller RS485 digital kommunikation tillval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ThermoChill III LR 230V/50Hz, PD-2, RS 232
Certifikat och efterlevnad CE-märkt/UL-listat
Kommunikationer Hold (Håll)
Kylkapacitet Upp till 1900 watt
Flödeshastighet 4,5 l/min.
Pumptyp PD1 (positiv deplacementpump)
Temperaturområde -10 °C till +30 °C
Modell ThermoChill III LR
Kylmedel R134A
Temperatur (börvärde) -10 °C till +30 °C
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Elektriska krav 230 V/50 Hz
Spänning 230 V