Läs mer
Testo™ Termoelement
Produktkod. 10110651
Svarstid:
5 sek.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10110651
Brand: Testo™ 0602 0644
Bara null kvar
Specifikationer
Inkluderar Termoelement, 1,5 dia. x 800 mm L sondskaft, glasfiber,– 50 till °400 C Mätområde, 5 sek. Reaktionstid, flexibel, med TC-adapter
Certifikat och efterlevnad EN 60584-2
Material Glasfiber
Svarstid 5 sek.