Läs mer
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Termoelement med isolerad tråd
Produktkod. 11841280 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Längd (engelska):
120 tum. (sond)
60 tum. (sond)
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Förpackningsstorlek
11841280 120 tum. (sond) Varje
11706624 60 tum. (sond) Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11841280 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0851282
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    457.00 SEK
    394.07 SEK / Paket med 1
    Save 62.93 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 07-01-2027
Använd dessa sonder för en mängd olika högtemperaturapplikationer. Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Termoelementsonder med isolerad tråd inkluderar rak isolerad kabel utan handtag och funktion ANSI färgkodade minikontakter: typ J - svart, typ K - gul och typ T - blå.
  • Flexibel Kapton-isolerad tråd är idealisk för att kontrollera mattemperaturer
  • Flexibel glasfiberisolerad tråd som används för högtemperaturmätningar
  • Anpassade mönster eller ändringar av denna produkt är tillgängliga på begäran
  • Prober med exponerade övergångspunkter rekommenderas inte för användning med vattenhaltiga lösningar
  • Utsätt inte prober med exponerade övergångar av typ J för fukt eftersom de kommer att rosta
Specifikationer
Temperatur (metrisk) -150 °C till +482 °C
Typ Termoelementsond
För användning med (applikation) Används för högtemperaturmätningar
Längd (engelska) 120 tum. (sond)