Läs mer
Cowie Technology™ Termoelementsond
Produktkod. 15598964 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
Stomme: 600 mm, hylsa: 600 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15598964 Stomme: 600 mm, hylsa: 600 mm Varje
1 options
Produktkod. 15598964
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    823.00 SEK
    719.84 SEK / Paket med 1
    Save 103.16 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
COWIE TECHNOLOGY™ Termoelementsond är helt inkapslad i ren PTFE.
  • Alla komponenter är helt inkapslade i ren PTFE.
  • Den rostfria kärnan ger styvhet men kan böjas.
  • Med push-on hylsa.
  • Termoelement typ K.
  • PTFE-isolerad kabel med PFA-överdrag.
  • Kabel smält till kroppen.
  • 1m ledning. Extra kabel vid behov.
  • Svarstid: 50 %, 6-14 sek.
Specifikationer
Material PTFE, PFA, rostfritt stål
Temperaturområde (metriskt). Kort sikt: -180 °C till +300 °C, Kontinuerlig: 0 °C till 300 °C
Typ Typ K termoelement
Diameter (metrisk) kropp 9 mm
Längd (metrisk) Stomme: 600 mm, hylsa: 600 mm