Läs mer
Hanna Instruments™ Penetration K-Type termoelementsond
Produktkod. 10294561
Change view
Längd (metrisk) sond:
155 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) sond unitSize
10294561 155 mm Varje
1 options
Produktkod. 10294561 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI766PC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få mycket exakta temperaturavläsningar av halvfasta och högtemperaturprover. Hanna Instruments™ Penetration K-Type Thermocouple Probe är en vass, spetsig spetsprob designad för användning med det utbytbara sondhandtaget HI766HD och en kompatibel termoelementtermometer.
Penetration K-Type termoelementsond med handtag är designad för att mäta temperaturen på halvfasta och högtemperaturprover. Svarstiden för en mätning påverkas av sensorns position i förhållande till ämnet som mäts. Den spetsiga spetskonstruktionen ger en 15-sekunders respons för en temperaturavläsning.
  • Stark, korrosionsbeständig, rostfri konstruktion
  • Kan mäta ytor upp till 900 °C (1650 °F)
  • Spetsad spets 155 mm (6,1 tum) sond
  • Svarstid: 15 sekunder (90 % av slutvärdet)
Specifikationer
Diameter (engelska) Sond 0,12 tum
Diameter (metrisk) sond 3 mm
För användning med (applikation) Temperaturmätning av halvfasta ämnen (t.ex. kött, gummi) och högtemperaturprover
Längd (engelska) Sond 6,1 tum
Längd (metrisk) sond 155 mm
Material Rostfritt stål
Mätningstid 15 sek.
Sondtyp Penetrering, termoelementsond av K-typ
Produkttyp Termoelementsond
För användning med (utrustning) HI 766PX termistortermometer, HI 766HD utbytbart sondhandtag