Description
Alla prober med isolerad tråd inkluderar rak isolerad kabel utan handtag och funktion ANSI färgkodade minikontakter: typ J - svart, typ K - gul och typ T - blå. Tillverkad av 24AWG-kabel för en snabb svarstid tillsammans med möjligheten som appliceras på svåråtkomliga platser
- Isolerad med FEP-Sealed Junction
- Varje sond är hermetiskt förseglad och testad till 25psi
- Kan användas för applikationer som kräver en isolerad korsning.
- Svarstid: 0,75 sekunder eller mer
- Anpassade mönster eller ändringar av denna produkt är tillgängliga på begäran
- Isolerad trådsond enkeltrådig FEP med FEP över mantel
- Varje sond är hermetiskt förseglad och testad till 25psi
- Lätt att rengöra för flera användningsområden i olika applikationer
- Typ“ T” rekommenderas för användning vid låg temperatur
- Utsätt inte prober med exponerade övergångar av typ J för fukt eftersom de kommer att rosta
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Termoelementsond |
| Max. Temperatur (metrisk) | 204 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -200 °C |
| Temperaturområde (metriskt) | -200 °C till +204 °C |