Läs mer
Oakton™ Digi-Sense™ FEP-isolerad sond
Produktkod. 11775288 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-200 °C till +204 °C
-257 °C till +399 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
11775288 -257 °C till +399 °C Varje
11771349 -200 °C till +204 °C Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11775288 Leverantör Oakton™ Leverantörsnummer 0850096
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    547.00 SEK
    517.38 SEK / Paket med 1
    Save 29.62 SEK
    5% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använde dessa sonder för långvarig nedsänkning i halvkaustiska miljöer. Cole-Parmer™ Digi-Sense™ FEP-isolerad probe Due har flexibilitet tillsammans med den förseglade spetsen och kan användas i tuffa miljöer eller nedsänkt i vätska. Perfekt för allmänt dagligt bruk.
Alla prober med isolerad tråd inkluderar rak isolerad kabel utan handtag och funktion ANSI färgkodade minikontakter: typ J - svart, typ K - gul och typ T - blå. Tillverkad av 24AWG-kabel för en snabb svarstid tillsammans med möjligheten som appliceras på svåråtkomliga platser
  • Isolerad med FEP-Sealed Junction
  • Varje sond är hermetiskt förseglad och testad till 25psi
  • Kan användas för applikationer som kräver en isolerad korsning.
  • Svarstid: 0,75 sekunder eller mer
  • Anpassade mönster eller ändringar av denna produkt är tillgängliga på begäran
  • Isolerad trådsond enkeltrådig FEP med FEP över mantel
  • Varje sond är hermetiskt förseglad och testad till 25psi
  • Lätt att rengöra för flera användningsområden i olika applikationer
  • Typ“ T” rekommenderas för användning vid låg temperatur
  • Utsätt inte prober med exponerade övergångar av typ J för fukt eftersom de kommer att rosta
Specifikationer
Produkttyp Termoelementsond
Max. Temperatur (metrisk) 399 °C
Min. Temperatur (metrisk) -257 °C
Temperaturområde (metriskt) -257 °C till +399 °C