Läs mer
Ebro Electronic™ Termoelement Ytsonder
Produktkod. 11753489
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +500 °C
-50 °C till 200 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11753489
Brand: Ebro Electronic™ 13410639
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ytsonder för allmänna ändamål, Yttemperaturmätning av motorer, turbiner, pumpar, gjutning, formar, värmerör, värmeplattor, formsprutning, värmepannor, förbränningsugnar etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS-direktivet 2011/65/EU
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Räls ytsonder. Temperaturmätning av rörliga ytor.
Höjd (metrisk) 50 mm
Längd (metrisk) 300 mm
Längd (metrisk) sond 66 mm
Material Metall
Modell TPN 800
Sondtyp Rull flyttar
Vikt (metrisk) 0.24 kg
Produkttyp Rullrörlig ytsond
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till 200 °C
För användning med (utrustning) TFN 520
Bredd (metrisk) 120 mm