Läs mer
Ebro Electronic™ Termoelement Ytsonder
Produktkod. p-7250969
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +500 °C
-50 °C till 200 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11753489
Brand: Ebro Electronic™ undefined
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ytsonder för allmänna ändamål, Yttemperaturmätning av motorer, turbiner, pumpar, gjutning, formar, värmerör, värmeplattor, formsprutning, värmepannor, förbränningsugnar etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS-direktivet 2011/65/EU
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Räls ytsonder. Temperaturmätning av rörliga ytor.
Höjd (metrisk) 50 mm
Längd (metrisk) 300 mm
Längd (metrisk) sond 66 mm
Material Metall
Modell TPN 800
Sondtyp Rull flyttar
Vikt (metrisk) 0.24 kg
Produkttyp Rullrörlig ytsond
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till 200 °C
För användning med (utrustning) TFN 520
Bredd (metrisk) 120 mm