Läs mer
Thermo Scientific™ ThermoFlex kylare
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kylkapacitet:
2,2kW (20 °C börvärde och 25 °C omgivning)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Intern övertrycksventil
- Anpassade temperatur- och trycklarm
- Ett intuitivt användargränssnitt för enkel drift
- Integrerad tratt för enkel fyllning
- Fullflödesvätskefilter säkerställer ren vätska för att skydda din applikation och maximera återcirkulationssystemets livslängd
- Lätt borttagbar kondensorgrill och luftfilter möjliggör snabb och enkel rengöring för att optimera kylaggregatets prestanda och maximera komponentlivslängden
- Luft- och vattenfilter som kan bytas medan enheten är i drift
- Innovativ, patenterad förpackning för snabb installation
- Snabbstartguide för sömlös uppstart på några minuter
- Avancerad design gör att två sidor av enheten kan blockeras, vilket möjliggör placering i ett hörn samtidigt som full kylprestanda bibehålls
Specifikationer
Specifikationer
| Kylkapacitet | 2,2kW (20 °C börvärde och 25 °C omgivning) |
| Temperaturområde | 5 ° C till 40 ° C |
| Typ | Lämplig för en rad kranvattenkylningsapplikationer |
| Temperaturstabilitet | ±0,1 °C noggrannhet |
| Elektriska krav | 230 V, 50 Hz, 8 A |