Läs mer
Thermo Scientific™ ThermoFlex™ Kylcirkulatorer
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Optimerad för de mest krävande tillämpningarna, högpresterande™ ThermoFlex kylcirkulatorer är pålitliga, lätta att använda och lätta att underhålla. ThermoFlex-plattformen utvecklades med kundernas synpunkter från idé till design. Denna högpresterande kylplattform, med en kylkapacitet på upp till 24 000 watt (81 948 btu/h), kan konfigureras för att möta tillämpningskrav.
ThermoFlex kyl finns nu i utvalda modeller med låg ljudnivå. Tyst prestation (< 58 dBA) främjar en säker och minskad stressmiljö i ditt labb. Dessa lågljudsmodeller är designade för att förbli tysta över hela kylens driftområde samtidigt som temperaturkontrollnoggrannheten bibehålls.
*Nu tillgänglig i lågbrus: mindre än 58
dBA Användarvänlig
- Ett intuitivt användargränssnitt för enkel drift
- Luft- och vattenfilter som kan bytas medan enheten är i drift
- Innovativ förpackning för snabb installation
- Snabbstartguide möjliggör problemfri systemstart
Överlägsen prestanda
- Förbättrad kylkapacitet
- Ökad tillförlitlighet
- Enkelt underhåll
Konfigurerbar design
- Brett utbud av tillgängliga kylkapaciteter
- En mängd olika tillgängliga alternativ
- Installationsflexibilitet
Rekommenderas för:
- Flyg- och rymdteknik
- Analytisk
- Bioteknik
- Kemikalie
- Industriell
- Medicinsk
- Farmaceutisk
- Forskning
- Universitet
Specifikationer
Specifikationer
| Konfigurationsalternativ | Vätskefiltrering (ingår), DI-stöd (tillgängligt), automatisk påfyllning (tillgänglig), flödeskontroll med avläsning (tillgänglig) |
| Certifikat och efterlevnad | CE, CSA |
| Kommunikationer | Analog och digital (tillgänglig) |
| Kondensor typ | Luftkyld |
| Kylkapacitet | Upp till 900 watt (60 Hz) 750 watt (50 Hz) |
| Temperaturområde | 5 ° C till 40 ° C |
| Typ | Kylcirkulatorer |
| Modell | ThermoFlex 900 |
| Bullernivå | <58 dBA |
| Pumpkapacitet | Upp till 3,3 gpm @ 60 psig (12,5 l/min. @ 4,1 bar) (50 Hz) Upp till 4,0 gpm @ 60 psig (15. |
| Visa mer |