Läs mer
Thermo Scientific™ ThermoFlex™ Kylcirkulatorer
Produktkod. 16211001 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kylkapacitet:
Upp till 1400 watt (60 Hz) 1170 watt (50 Hz)
Upp till 900 watt (60 Hz) 750 watt (50 Hz)
Temperaturområde:
5 ° C till 40 ° C
5 ° C till 90 ° C
Modell:
ThermoFlex 1400
ThermoFlex 900
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kylkapacitet Temperaturområde Modell unitSize
16211001 Upp till 1400 watt (60 Hz) 1170 watt (50 Hz) 5 ° C till 90 ° C ThermoFlex 1400 -
15759609 Upp till 900 watt (60 Hz) 750 watt (50 Hz) 5 ° C till 40 ° C ThermoFlex 900 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16211001 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 1114C10560210001
Optimerad för de mest krävande tillämpningarna, högpresterande ThermoFlex recirkulerande kyl är pålitliga, lätta att använda och lätta att underhålla.
Optimerad för de mest krävande tillämpningarna, högpresterande™ ThermoFlex kylcirkulatorer är pålitliga, lätta att använda och lätta att underhålla. ThermoFlex-plattformen utvecklades med kundernas synpunkter från idé till design. Denna högpresterande kylplattform, med en kylkapacitet på upp till 24 000 watt (81 948 btu/h), kan konfigureras för att möta tillämpningskrav.
ThermoFlex kyl finns nu i utvalda modeller med låg ljudnivå. Tyst prestation (< 58 dBA) främjar en säker och minskad stressmiljö i ditt labb. Dessa lågljudsmodeller är designade för att förbli tysta över hela kylens driftområde samtidigt som temperaturkontrollnoggrannheten bibehålls.
*Nu tillgänglig i lågbrus: mindre än 58
dBA Användarvänlig
  • Ett intuitivt användargränssnitt för enkel drift
  • Luft- och vattenfilter som kan bytas medan enheten är i drift
  • Innovativ förpackning för snabb installation
  • Snabbstartguide möjliggör problemfri systemstart
Överlägsen prestanda
  • Förbättrad kylkapacitet
  • Ökad tillförlitlighet
  • Enkelt underhåll
Konfigurerbar design
  • Brett utbud av tillgängliga kylkapaciteter
  • En mängd olika tillgängliga alternativ
  • Installationsflexibilitet
Rekommenderas för:
  • Flyg- och rymdteknik
  • Analytisk
  • Bioteknik
  • Kemikalie
  • Industriell
  • Medicinsk
  • Farmaceutisk
  • Forskning
  • Universitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konfigurationsalternativ Vätskefiltrering (ingår), DI-stöd (tillgängligt), automatisk påfyllning (tillgänglig), flödeskontroll med avläsning (tillgänglig)
Certifikat och efterlevnad CE, CSA Semi S2
Kommunikationer Analog och digital (tillgänglig)
Kondensor typ Luft- eller vattenkyld
Kylkapacitet Upp till 1400 watt (60 Hz) 1170 watt (50 Hz)
Temperaturområde 5 ° C till 90 ° C
Typ Kylcirkulatorer
Modell ThermoFlex 1400
Bullernivå <58 dBA
Pumpkapacitet Upp till 3,3 gpm @ 60 psig (12,5 l/min. @ 4,1 bar) (50 Hz)
Upp till 4,0 gpm @ 60 psig (15,1 l/min. @ 4
Temperaturstabilitet ±0,1 °C