Läs mer
Thermo Scientific™ ThermoFlex™ Kylcirkulatorer
Produktkod. p-4527542 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kylkapacitet:
Upp till 1400 watt (60 Hz) 1170 watt (50 Hz)
Upp till 900 watt (60 Hz) 750 watt (50 Hz)
Temperaturområde:
5 ° C till 40 ° C
5 ° C till 90 ° C
Modell:
ThermoFlex 1400
ThermoFlex 900
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15759609
Brand: Thermo Scientific™ 1014C10560210001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optimerad för de mest krävande tillämpningarna, högpresterande ThermoFlex recirkulerande kyl är pålitliga, lätta att använda och lätta att underhålla.
Optimerad för de mest krävande tillämpningarna, högpresterande™ ThermoFlex kylcirkulatorer är pålitliga, lätta att använda och lätta att underhålla. ThermoFlex-plattformen utvecklades med kundernas synpunkter från idé till design. Denna högpresterande kylplattform, med en kylkapacitet på upp till 24 000 watt (81 948 btu/h), kan konfigureras för att möta tillämpningskrav.
ThermoFlex kyl finns nu i utvalda modeller med låg ljudnivå. Tyst prestation (< 58 dBA) främjar en säker och minskad stressmiljö i ditt labb. Dessa lågljudsmodeller är designade för att förbli tysta över hela kylens driftområde samtidigt som temperaturkontrollnoggrannheten bibehålls.
*Nu tillgänglig i lågbrus: mindre än 58
dBA Användarvänlig
  • Ett intuitivt användargränssnitt för enkel drift
  • Luft- och vattenfilter som kan bytas medan enheten är i drift
  • Innovativ förpackning för snabb installation
  • Snabbstartguide möjliggör problemfri systemstart
Överlägsen prestanda
  • Förbättrad kylkapacitet
  • Ökad tillförlitlighet
  • Enkelt underhåll
Konfigurerbar design
  • Brett utbud av tillgängliga kylkapaciteter
  • En mängd olika tillgängliga alternativ
  • Installationsflexibilitet
Rekommenderas för:
  • Flyg- och rymdteknik
  • Analytisk
  • Bioteknik
  • Kemikalie
  • Industriell
  • Medicinsk
  • Farmaceutisk
  • Forskning
  • Universitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konfigurationsalternativ Vätskefiltrering (ingår), DI-stöd (tillgängligt), automatisk påfyllning (tillgänglig), flödeskontroll med avläsning (tillgänglig)
Certifikat och efterlevnad CE, CSA
Kommunikationer Analog och digital (tillgänglig)
Kondensor typ Luftkyld
Kylkapacitet Upp till 900 watt (60 Hz) 750 watt (50 Hz)
Temperaturområde 5 ° C till 40 ° C
Typ Kylcirkulatorer
Modell ThermoFlex 900
Bullernivå <58 dBA
Pumpkapacitet Upp till 3,3 gpm @ 60 psig  (12,5 l/min. @ 4,1 bar) (50 Hz)
Upp till 4,0 gpm @ 60 psig  (15.
Temperaturstabilitet ±0,1 °C