Läs mer
HUBER Termofluid DW-Therm HT
Produktkod. 10089691
Change view
Kvantitet:
5 l
10 l
Förpackningsstorlek:
10 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10089691 10 l 10 L
10467642 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10089691 Leverantör HUBER Leverantörsnummer 6673
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Gäller endast för Unistats.
  • Termofluid DW-Therm HT P20.340.32
  • Unistat-termofluid för slutna system
  • Min. temperatur: 20°C
  • Max. temp.: (170) 340°C
  • Viskositet vid 25°C: 32 mm2 /sek
Specifikationer
Färg Orange
Temperaturområde 20 °C till 340 °C
Typ Termofluid DW-Therm HT
Kvantitet 10 l
Temperatur (metrisk) Max 340 °C
Viskositet 32 mm 2/sek.
Produktbeteckning
  • DW-Therm HT
Riskkategorier
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1