Läs mer
HUBER Termofluid DW-Therm HT
Beskrivning
- Termofluid DW-Therm HT P20.340.32
- Unistat-termofluid för slutna system
- Min. temperatur: 20°C
- Max. temp.: (170) 340°C
- Viskositet vid 25°C: 32 mm2 /sek
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Orange |
| Temperaturområde | 20 °C till 340 °C |
| Typ | Termofluid DW-Therm HT |
| Kvantitet | 5 l |
| Temperatur (metrisk) Max | 340 °C |
| Viskositet | 32 mm 2/sek. |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P391-Samla upp spill.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,2,3,4-tetrahydro(1-phenylethyl)-napthalin