Läs mer
HUBER Termofluid DW-Therm HT
Kvantitet:
5 l
10 l
Förpackningsstorlek:
10 L
5 L
Beskrivning
- Termofluid DW-Therm HT P20.340.32
- Unistat-termofluid för slutna system
- Min. temperatur: 20°C
- Max. temp.: (170) 340°C
- Viskositet vid 25°C: 32 mm2 /sek
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Orange |
| Temperaturområde | 20 °C till 340 °C |
| Typ | Termofluid DW-Therm HT |
| Kvantitet | 10 l |
| Temperatur (metrisk) Max | 340 °C |
| Viskositet | 32 mm 2/sek. |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- DW-Therm HT
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1