Läs mer
Digi-Sense Irreversibel 9-punkts vertikal temperaturetikett
Produktkod. 11919658 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Typ av lim:
Självhäftande
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Typ av lim Förpackningsstorlek
11919658 Självhäftande Paket med 25
1 options
Produktkod. 11919658 Leverantör Digi-Sense Leverantörsnummer 0806828
Beräknad leverans: 04-01-2027
Denna irreversibla 9-punkts vertikala temperaturetikett ger tillförlitliga bevis på att produkten hölls vid rätt temperatur.
  • Används som ett snabbt kontrollverktyg för att produkten är i användbart skick under frakt- och mottagningsprocessen.
  • Spara tid och pengar på grund av dyra återkallelser.
  • Självhäftande design.
  • Etiketter är uppbyggda av en serie temperaturkänsliga element tätade mellan värmebeständiga underlag med transparenta fönster.
  • Varje element ändrar färg distinkt när dess nominella temperatur uppnås eller överskrids.
  • Ändringarna på etiketten är irreversibla, vilket ger en temperaturhistorik för ytan som övervakas.
  • Etiketterna kommer inte att delamineras när de tas bort, vilket gör att de kan fästas i en inspektionsrapport för att fungera som ett permanent register.
  • Idealisk för användning inom livsmedels-, bil-, form- och metallbearbetningsindustrin.
  • Noggrannhet är± 1,8 °F under 212 °F och± 1 °F över 212 °F.
  • Hållbarhet: 1 år efter inköpsdatum.
Specifikationer
Typ av lim Självhäftande
Produkttyp Etikett
Kvantitet 25 Pk.
Temperaturområde (engelska) 400 °F till 500 °F
Temperaturområde (metriskt) 204 °C till 260 °C
Garanti 1 år efter inköpsdatum