Läs mer
Fisherbrand™ Thermographic Measurements Temperature Strip
Produktkod. 11502513 Handla allt Fisherbrand Produkter
Encompass
Temperaturområde (metriskt):
121°C to 160°C
77°C to 116°C
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11502513
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The standard 8 level range covers 40°C to 260°C for general purpose temperature monitoring.
Specifikationer
För användning med (applikation) For general purpose temperature monitoring
Produkttyp Temperature Strip
Max. Temperatur (metrisk) 160°C
Min. Temperatur (metrisk) 121°C
Temperaturområde (metriskt) 121°C to 160°C
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.